Merck
L0259
Sigma-Aldrich
ルシファーイエローCH 二リチウム塩
Powder
別名:
6-アミノ-2,3-ジヒドロ-1,3-ジオキソ-2-ヒドラジノカルボニルアミノ-1H-ベンズ[d,e]イソキノリン-5,8-ジスルホン酸 二リチウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H9Li2N5O9S2
CAS番号:
分子量:
457.25
Beilstein:
4644601
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
製品名
ルシファーイエローCH 二リチウム塩, fluorescent stain
品質水準
フォーム
powder
faint orange to very dark orange
溶解性
H2O: 1 mg/mL
蛍光検出
λex 428 nm; λem 540 nm in H2O
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Li+].[Li+].NNC(=O)NN1C(=O)c2cc(cc3c(N)c(cc(C1=O)c23)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C13H11N5O9S2.2Li/c14-10-5-1-4(28(22,23)24)2-6-9(5)7(3-8(10)29(25,26)27)12(20)18(11(6)19)17-13(21)16-15;;/h1-3H,14-15H2,(H2,16,17,21)(H,22,23,24)(H,25,26,27);;/q;2*+1/p-2
InChI Key
RPKCZJYDUKVMGF-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ルシファーイエローVSがビニルスルホン(-Ph-SO2-CH=CH2)形であるのに対し、ルシファーイエローCHはヒドラジン(-NH-CO-NH-NH2)形の色素です。ルシファーイエローCH二リチウム塩は、ナフタルイミド発色団上のアミノ、スルホおよびフェニル-N-ヒドラジノカルボニルアミノ置換基で構成される蛍光色素(1)です。ルシファーイエローCHが生体細胞および組織の色素としての数多くの用途を有するのは、その親水性が基本となっています。
アプリケーション
ルシファーイエローCHは、in vivoおよびin vitroで減数分裂成熟中に神経細胞を染色し、ハムスター卵母細胞と卵丘細胞との間の電気的カップリングを実証するために使用されています。
ルシファーイエローCHは主にトレーサー色素として使用され、神経細胞のマーキングに有用です。
神経細胞のマーキングに有用な強蛍光色素です。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
L0259-VAR:
L0259-10MG:
L0259-BULK:
L0259-25MG:
L0259-100MG:
L0259-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Mariane C Vicente et al.
Experimental neurology, 328, 113250-113250 (2020-02-24)
The locus coeruleus (LC) is a pontine nucleus important for respiratory control and central chemoreception. It is affected in Alzheimer's disease (AD) and alteration of LC cell function may account for respiratory problems observed in AD patients. In the current
Metabolic, fluorescent dye and electrical coupling between hamster oocytes and cumulus cells during meiotic maturation in vivo and in vitro.
Racowsky, C. and Satterlie, R.A.
Developmental Biology, 108, 191-202 (1985)
Functional connections between cells as revealed by dye-coupling with a highly fluorescent naphthalimide tracer.
W W Stewart
Cell, 14(3), 741-759 (1978-07-01)
Raf Ponsaerts et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 24(11), 4378-4395 (2010-07-17)
Connexin-assembled gap junctions (GJs) and hemichannels coordinate intercellular signaling processes. Although the regulation of connexins in GJs has been well characterized, the molecular determinants controlling connexin-hemichannel activity are unresolved. Here we investigated the regulation of Cx43-hemichannel activity by actomyosin contractility
Min-Yu Sun et al.
Scientific reports, 9(1), 16431-16431 (2019-11-13)
Pentameric GABAA receptors mediate a large share of CNS inhibition. The γ2 subunit is a typical constituent. At least 11 mutations in the γ2 subunit cause human epilepsies, making the role of γ2-containing receptors in brain function of keen basic