Merck
C1017
Sigma-Aldrich
(−)-シトリニン
from Penicillium citrinum, ≥98% (HPLC), powder, mycotoxin
別名:
(3R,4S)-8-ヒドロキシ-3,4,5-トリメチル-6-オキソ-4,6-ジヒドロ-3H-イソクロメン-7-カルボン酸, 4,6-ジヒドロ-8-ヒドロキシ-3,4,5-トリメチル-6-オキソ-3H-2-ベンゾピラン-7-カルボン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H14O5
CAS番号:
分子量:
250.25
Beilstein:
5282243
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
製品名
(−)-シトリニン, from Penicillium citrinum, ≥98% (HPLC)
由来生物
Penicillium citrinum
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[C@H]1OC=C2C(O)=C(C(O)=O)C(=O)C(C)=C2[C@@H]1C
InChI
1S/C13H14O5/c1-5-7(3)18-4-8-9(5)6(2)11(14)10(12(8)15)13(16)17/h4-5,7,15H,1-3H3,(H,16,17)/t5-,7-/m1/s1
InChI Key
CQIUKKVOEOPUDV-IYSWYEEDSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
シトリニンはPenicillium citrinin由来のマイコトキシンで、キノンメチド成分で構成されています。
アプリケーション
シトリニンは、以下の用途に使用されています:
  • Monascus purpureus ATCC 36928中のシトリニン定量用検量線作成のための標準物質として
  • Aspergillus属およびPenicillium属菌株由来のシトリニンの評価のための薄層クロマトグラフィー(TLC)における内部標準物質として
  • 腐ったリンゴのTLCについてシトリニンの特徴を明らかにするための標準物質として
生物化学的/生理学的作用
シトリニンは、農業供給品や食品における主な汚染物質です。遺伝毒性、肺毒性、および催奇形性を示します。肝腎毒素であり、米粒中の強力なマイコトキシンです。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
C1017-BULK:
C1017-25MG:
C1017-5MG:
C1017-10MG:
C1017-VAR:
C1017-5MG-PW:
C1017-25MG-PW:
C1017-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
M L Martins et al.
Food additives and contaminants, 19(6), 568-574 (2002-06-04)
Patulin and citrinin are mycotoxins produced by certain fungi mainly belonging to Penicillium and Aspergillus and may be detected in mouldy fruits and fruit products. The data presented here refer to the simultaneous occurrence of patulin and citrinin in 351
Effect of dissolved oxygen concentration on red pigment and citrinin production by Monascus purpureus ATCC 36928
Brazilian Journal of Chemical Engineering, 25, 247-253 (2008)
M R Bragulat et al.
Letters in applied microbiology, 47(4), 286-289 (2009-02-26)
To assess the ability of fungi isolated from grapes to produce patulin and citrinin. A total of 446 Aspergillus isolates belonging to 20 species and 101 Penicillium isolates were inoculated in Czapek yeast extract agar and yeast extract sucrose agar
Liliana J G Silva et al.
Foods (Basel, Switzerland), 10(1) (2020-12-31)
Citrinin (CIT) deserves attention due to its known toxic effects in mammalian species and its widespread occurrence in food commodities, often along with ochratoxin A, another nephrotoxic mycotoxin. Human exposure, a key element in assessing risk related to food contaminants
H K Frank
Zeitschrift fur Ernahrungswissenschaft, 31(3), 164-177 (1992-09-01)
Citrinin, a nephrotoxic mycotoxin, has been of growing importance also for the "International Agency for Research on Cancer", ever since its presumable role in the occurrence of Balcan endemic nephropathy (BEN) was discussed at the congress on "Mycotoxins, Endemic Nepthropathy