Merck
F3771
Sigma-Aldrich
フモニシンB2 Fusarium moniliforme由来
sphingosine N-acyltransferase inhibitor
別名:
FB2, Fumonisin B2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C34H59NO14
CAS番号:
分子量:
705.83
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
由来生物
Fusarium sp. (Fusarium moniliforme)
品質水準
アッセイ
≥96% (TLC)
形状
powder
溶解性
methanol: 10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCC(C)C(OC(=O)CC(CC(O)=O)C(O)=O)C(CC(C)CCCCCCC(O)CC(O)C(C)N)OC(=O)CC(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C34H59NO14/c1-5-6-12-21(3)32(49-31(43)18-24(34(46)47)16-29(40)41)27(48-30(42)17-23(33(44)45)15-28(38)39)14-20(2)11-9-7-8-10-13-25(36)19-26(37)22(4)35/h20-27,32,36-37H,5-19,35H2,1-4H3,(H,38,39)(H,40,41)(H,44,45)(H,46,47)
InChI Key
UXDPXZQHTDAXOZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
フモニシンB2(FB2)は、トリカルバリル酸と多価アルコールのジエステルです。フモニシンB2(FB2)は、C5またはC10の位置に1つ以上のヒドロキシル基がありません。
本来はトウモロコシ上で増殖するフサリウム属から分離されたマイコトキシンです。胎児の神経管欠損と頭蓋顔面奇形を生じさせます。ブドウ上で自然増殖する多くのクロコウジカビ株は、フモニシンB2を生成することができるため、現在はヒトによるブドウ、レーズン、ワインの摂取に関して懸念されています。
アプリケーション
以下の目的でFusarium moniliformeのフモニシンB2(FB2)が使用されています:
  • トウモロコシベースの食品中の高速液体クロマトグラフィー(HPLC)によるFB2検出の標準品として
  • 高速液体クロマトグラフィーによるトウモロコシおよびトウモロコシベースの製品中のフモニシンB1およびB2の測定において標準品として使用
  • HPLCによるマイコトキシンの測定における標準として
生物化学的/生理学的作用
スフィンゴシン N-アセチルトランスフェラ-ゼインヒビタ-。スフィンゴシンからのセラミドの生成を阻害します。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
F3771-10MG-PW:
F3771-5MG:
F3771-1MG-PW:
F3771-BULK:
F3771-10MG:
F3771-1MG:
F3771-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Selected mycotoxins affecting animal and human health
Handbook of Toxicologic Pathology, 699 (2002)
Determination of fumonisin B1 and B2 in corn and corn-based products in Turkey by high-performance liquid chromatography
OMURTAG GZ
Journal of Food Protection, 64, 1072-1075 (2001)
Fumonisins and deoxynivalenol in corn-based food products in Portugal
Martins HM, et al.
Food And Chemical Toxicology, 46(7), 2585-2587 (2008)
I Benlashehr et al.
Poultry science, 90(8), 1671-1675 (2011-07-15)
Two extraction steps combined with HPLC with fluorescence detection were developed to determine the toxicokinetics of fumonisin B(2) (FB(2)) in ducks and turkeys. The limit of quantification of the method was 25 ng of FB(2)/mL. The mean extraction was 63%.
Pranitha Dawlal et al.
Food additives & contaminants. Part A, Chemistry, analysis, control, exposure & risk assessment, 36(2), 296-307 (2019-01-25)
Consumption of fumonisin-contaminated foods has a negative influence on the health of humans (carcinogen; oesophageal cancer in Eastern Cape in South Africa). Lactic acid bacteria (LAB) have emerged as a promising natural detoxification agent against mycotoxins. The aim of this