Merck
32915
Supelco
Fumonisin B2-13C34 溶液
~10 μg/mL in acetonitrile: water, analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C34H59NO14
CAS番号:
分子量:
739.58
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
濃度
~10 μg/mL in acetonitrile: water
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
フォーマット
single component solution
質量シフト
M+34
保管温度
−20°C
SMILES記法
[13CH3][13CH2][13CH2][13CH2][13C@@H]([13CH3])[13C@@H](O[13C](=O)[13CH2][13C@@H]([13CH2][13C](O)=O)[13C](O)=O)[13C@H]([13CH2][13C@@H]([13CH3])[13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13C@@H](O)[13CH2][13C@H](O)[13C@H]([13CH3])N)O[13C](=O)[13CH2][13C@@H]([13CH2][13C](O)=O)[13C](O)=O
関連するカテゴリー
詳細
This is the 13C isotope-labelled analog of mycotoxin, Fumonisin B2. Both labelled and non-labelled single-component solutions are offered for precise quality control of food and feed.
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
アナリシスノート
purity : ≥97.0% (HPLC)
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
42.8 °F
引火点(℃)
6 °C
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
32915-1ML:4548174003176
32915-1ML-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)