Merck
34124
Supelco
デオキシニバレノール 溶液
100 μg/mL in acetonitrile, analytical standard
別名:
3α,7α,15-トリヒドロキシ-12,13-エポキシトリコテカ-9-エン-8-オン, DON, ボミトキシン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H20O6
CAS番号:
分子量:
296.32
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
濃度
100 μg/mL in acetonitrile
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC1=C[C@H]2O[C@@H]3[C@H](O)C[C@@](C)([C@]34CO4)[C@@]2(CO)[C@H](O)C1=O
InChI
1S/C15H20O6/c1-7-3-9-14(5-16,11(19)10(7)18)13(2)4-8(17)12(21-9)15(13)6-20-15/h3,8-9,11-12,16-17,19H,4-6H2,1-2H3/t8-,9-,11-,12-,13-,14-,15+/m1/s1
InChI Key
LINOMUASTDIRTM-QGRHZQQGSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
デオキシニバレノールは、小穀物や感染したトウモロコシに自然発生するFusarium(フザリウム)真菌が産生するトリコテセンと呼ばれる四環性セスキテルペノイドマイコトキシン群に属しています。
メルクの全種類のトリコテセン系マイコトキシン標準物質をご確認ください。
デオキシニバレノールは、穀物、オオムギ、オートムギ、ライムギ、トウモロコシ、コムギ、麦芽、パン、ビールなどの穀物や農産物によくみられます。 これはマイコトキシンであり、主に家畜の食物摂取量を減らすことで畜産業に影響を与えます。穀物やその他の食品サンプルにおけるDON混入の影響は、慢性および地方病性の骨関節障害であるKashin-Beck(カシン-ベック)病の要因の1つとして機能します。
アプリケーション
デオキシニバレノール溶液は、UV検出を備えた高速液体クロマトグラフィー(HPLC-UV)を使用して、コーンミールや小麦ミールマトリックス中の分析対象物を定量するための分析用標準物質として使用されています。また、マイクロアレイおよびバイオインフォマティックス解析によりヒト軟骨細胞に及ぼす毒性機序を調べる際の分析用標準物質として使用されています。
適用機器技術についての詳細情報は製品の分析証明書をご参照ください。追加サポートはテクニカルサービスにお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
35.6 °F - closed cup
引火点(℃)
2 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
34124-2ML-BULK:
34124-2ML:4548173228594
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Production of monoclonal antibodies for the specific detection of deoxynivalenol and 15-acetyldeoxynivalenol by ELISA
Sinha.CR, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 43, 1740-1744 (1995)
Determination of 12 type A and B trichothecenes in cereals by liquid chromatography? electrospray ionization tandem mass spectrometry
Klotzel M, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 53, 8904-8910 (2005)
Giuseppina Avantaggiato et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 42(5), 817-824 (2004-03-30)
In vitro screening of 14 adsorbent materials, including some commercial products used to detoxify Fusarium-mycotoxins, were tested in the pH range of 3-8 for deoxynivalenol (DON)- and nivalenol (NIV)-binding ability. Only activated carbon showed to be effective with binding capacities
Lei Yang et al.
Toxicology letters, 321, 61-68 (2019-12-22)
T-2 toxin and deoxynivalenol (DON) are two representative mycotoxins that are commonly found in cereals and agricultural products. As T-2 toxin and DON are considered the cause of Kashin-Beck disease, a special osteoarticular disease, chondrocytes would be a vital target
Michihiro Ito et al.
Applied and environmental microbiology, 79(5), 1619-1628 (2013-01-01)
Deoxynivalenol (DON) is a natural toxin of fungi that cause Fusarium head blight disease of wheat and other small-grain cereals. DON accumulates in infected grains and promotes the spread of the infection on wheat, posing serious problems to grain production.
関連コンテンツ
Detailed list of mycotoxin analysis products for Food & Beverage manufacturers and testers, ensuring safety standards.