Merck
32911
Supelco
デオキシニバレノール 3-グルコシド 溶液
~50 μg/mL in acetonitrile, analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H30O11
CAS番号:
分子量:
458.46
Beilstein:
5462389
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
濃度
~50 μg/mL in acetonitrile
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC1=C[C@H]2O[C@@H]3[C@@H](C[C@@](C)([C@]34CO4)[C@@]2(CO)[C@H](O)C1=O)O[C@@H]5O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5O
InChI
1S/C21H30O11/c1-8-3-11-20(6-23,16(28)12(8)24)19(2)4-9(17(32-11)21(19)7-29-21)30-18-15(27)14(26)13(25)10(5-22)31-18/h3,9-11,13-18,22-23,25-28H,4-7H2,1-2H3/t9-,10-,11-,13-,14+,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21+/m1/s1
InChI Key
PUMXWMGECQIOGB-SMSDQXDJSA-N
関連するカテゴリー
詳細
Certanバイアル
メルクのすべてのトリコテセン系マイコトキシン標準物質をご確認ください。
デオキシニバレノール3-グルコシド溶液は、デオキシニバレノール(DON)の主要な代謝物である修飾マイコトキシンです。植物の代謝により形成されるデオキシニバレノール(DON)とグルコースのコンジュゲーションの結果として、デオキシニバレノール-3-グルコシドが生成します。
アプリケーション
デオキシニバレノール3-グルコシドは、質量分析法と連結した液体クロマトグラフィー法による、小麦および大麦中のデオキシニバレノール3-グルコシドの測定における標準品として使用できます。
適切な装置技術に関するさらなる情報については、製品の分析試験証明書をご参照ください。サポートについては、テクニカルサービスまでご連絡ください。
アナリシスノート
純度:≥92.5% (HPLC)
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
42.8 °F - closed cup
引火点(℃)
6 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
32911-BULK:
32911-1ML:4548173306117
32911-VAR:
32911-1ML-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Determination of deoxynivalenol and deoxynivalenol-3-glucoside in wheat and barley using liquid chromatography coupled to mass spectrometry: on-line clean-up versus conventional sample preparation techniques.
Nathanail AV, et al.
Journal of Chromatography A, 1374(1-2), 31-39 (2014)
Simultaneous determination of deoxynivalenol, deoxynivalenol-3-glucoside and nivalenol in wheat grains by HPLC-PDA with immunoaffinity column cleanup.
Trombete F, et al.
Food Analytical Methods, 9(9), 2579-2586 (2016)
Chromatographic methods for the simultaneous determination of mycotoxins and their conjugates in cereals.
Berthiller F, et al.
International Journal of Food Microbiology, 119(1-2), 33-37 (2007)