Merck
34142
Supelco
フモニシンB2 溶液
~50 μg/mL in acetonitrile: water (50:50), analytical standard
別名:
FB2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C34H59NO14
CAS番号:
分子量:
705.83
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
濃度
~50 μg/mL in acetonitrile: water (50:50)
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCC[C@@H](C)[C@@H](OC(=O)C[C@@H](CC(O)=O)C(O)=O)[C@H](C[C@@H](C)CCCCCC[C@@H](O)C[C@H](O)[C@H](C)N)OC(=O)C[C@@H](CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C34H59NO14/c1-5-6-12-21(3)32(49-31(43)18-24(34(46)47)16-29(40)41)27(48-30(42)17-23(33(44)45)15-28(38)39)14-20(2)11-9-7-8-10-13-25(36)19-26(37)22(4)35/h20-27,32,36-37H,5-19,35H2,1-4H3,(H,38,39)(H,40,41)(H,44,45)(H,46,47)
InChI Key
UXDPXZQHTDAXOZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Certanバイアル
フモニシンB2は、フモニシンとして知られる毒素ファミリーに属しています。主にFusarium verticillioideなどのフサリウム類の幾つかによって産生されます。トウモロコシやその関連食品中に存在する主なマイコトキシンの1つです。フモニシンB2は、フモニシンB1の構造類縁体ですが、より細胞毒性が強く、スフィンガニン-N-アセチルトランスフェラーゼ(セラミド合成酵素)を阻害します。
フモニシンB2は、トウモロコシ由来の食品や飼料に一般的に存在する発癌性のマイコトキシンであり、真菌のFusarium verticillioidesFusarium moniliformeによって産生されます。フモニシンB2はまた、産業的に重要な真菌であるAspergillus nigerからも検出されます。
アプリケーション
フモシンB2は、トウモロコシ製品からのフモニシンの回収における、温度(常温~150°C)および溶媒組成(メタノール-水、アセトニトリル-メタノール-水、エタノール-水、および100%水)の影響を調べる研究に使用できます。
適切な装置技術に関するさらなる情報については、製品の分析試験証明書をご参照ください。サポートについては、テクニカルサービスまでご連絡ください。
アナリシスノート
純度:≥94.0% (HPLC)
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
35.6 °F
引火点(℃)
2 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
34142-1ML:4548173377476
34142-1ML-BULK:
34142-2ML-BULK:
34142-2ML:4548173258621
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Occurrence of fumonisins B1 and B2 in corn-based products from the Swiss market
Pittet A, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 40, 1352-1354 (1992)
Biomarkers in Toxicology.
Gupta RC.
Science, 555-556 (2014)
Fumonisin B2 production by Aspergillus niger
Frisvad.AJ, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 55, 9727-9732 (2007)
J F Lawrence et al.
Journal of AOAC International, 83(3), 604-611 (2000-06-27)
Fumonisins B1 and B2 were extracted from naturally contaminated corn products by using different extraction solvent compositions (methanol-water, acetonitrile-methanol-water, ethanol-water, and 100% water) and a range of temperatures from ambient to 150 degrees C. Ground samples of several corn products
Jesper Mølgaard Mogensen et al.
Journal of industrial microbiology & biotechnology, 38(9), 1329-1335 (2010-12-07)
Tolypocladium inflatum is known primarily for its production of the cyclosporines that are used as an immunosuppressive drug. However, we report here the production of the carcinogenic fumonisins B(2) and B(4) by this biotechnologically relevant fungal genus. These mycotoxins were
関連コンテンツ
Detailed list of mycotoxin analysis products for Food & Beverage manufacturers and testers, ensuring safety standards.