由来生物
(Fusarium moniliforme)
フォーム
DMSO solution
濃度
1 mg/mL in DMSO
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
N[C@H]([C@@H](O)C[C@H](O)CCCC[C@H](O)C[C@H](C[C@@H](OC(=O)C[C@H](CC(=O)O)C(=O)O)[C@H](OC(=O)C[C@H](CC(=O)O)C(=O)O)[C@H](CCCC)C)C)C
InChI
1S/C34H59NO15/c1-5-6-9-20(3)32(50-31(44)17-23(34(47)48)15-29(41)42)27(49-30(43)16-22(33(45)46)14-28(39)40)13-19(2)12-24(36)10-7-8-11-25(37)18-26(38)21(4)35/h19-27,32,36-38H,5-18,35H2,1-4H3,(H,39,40)(H,41,42)(H,45,46)(H,47,48)/t19-,20+,21+,22+,23+,24+,25-,26+,27-,32-/m1/s1
InChI Key
UVBUBMSSQKOIBE-ZWKVXHQASA-N
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
188.6 °F
引火点(℃)
87 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
SML1286-BULK:
SML1286-VAR:
SML1286-1ML-PW:
SML1286-1ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)