アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
色
off-white
溶解性
methanol: 5 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
SMILES記法
NC(C(O)CC(O)CCCCCCC(CC(OC(=O)CC(CC(=O)O)C(=O)O)C(OC(=O)CC(CC(=O)O)C(=O)O)C(CCCC)C)C)C
InChI
1S/C34H59NO14/c1-5-6-12-21(3)32(49-31(43)18-24(34(46)47)16-29(40)41)27(48-30(42)17-23(33(44)45)15-28(38)39)14-20(2)11-9-7-8-10-13-25(36)19-26(37)22(4)35/h20-27,32,36-37H,5-19,35H2,1-4H3,(H,38,39)(H,40,41)(H,44,45)(H,46,47)
InChI Key
UXDPXZQHTDAXOZ-UHFFFAOYSA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
Primary rat hepatocytes
警告
再構成
その他情報
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
344852-1MG:
344852-MG:
試験成績書(COA)