product name
L-テアニン, ≥98% (HPLC)
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
色
off-white
mp
217-218 °C
アプリケーション
cell analysis
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCNC(=O)CC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C7H14N2O3/c1-2-9-6(10)4-3-5(8)7(11)12/h5H,2-4,8H2,1H3,(H,9,10)(H,11,12)/t5-/m0/s1
InChI Key
DATAGRPVKZEWHA-YFKPBYRVSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
L-テアニンはグルタミンの類似体であり、緑茶の1成分です。
アプリケーション
- 中程度のストレスを抱える健康な成人における 28 日間の AlphaWave L-テアニン補給の安全性と有効性: ランダム化二重盲検プラセボ対照試験。: この臨床試験では、L-テアニンの補給が効果的にストレスを軽減し、副作用なく認知機能を改善することが実証されています(Moulin et al., 2024)。(Moulin et al., 2024)。
- グルタミン酸の構造類似体である L-テアニンの GluR5 カイニン酸受容体に対する阻害的役割と興奮毒性に対するその将来的な有用性。: この研究では、特定のグルタミン酸受容体を阻害することで神経毒性から保護する L-テアニン′の潜在能力を調べています(Deb and Borah, 2024)。(Deb and Borah, 2024)。
- L-テアニンは、抗酸化反応を積極的に制御することで、心筋虚血再灌流障害における酸化ストレスとミトコンドリア機能不全を軽減します。: この研究は、L-テアニンの心臓保護効果を実証し、心臓損傷時の酸化ストレスを軽減し、ミトコンドリア機能を改善する役割を強調しています(García-Niño et al., 2024)。(García-Niño et al., 2024)。
生物化学的/生理学的作用
L-テアニンはいくつかの抗腫瘍薬の活性を調節すること、およびヒト胚性幹細胞の自己再生を刺激することが報告されています。 L-テアニンは、AMPA、カイニン酸、NMDA、およびグループIのmGlu受容体に結合します。
テアニンはラット皮質ニュ-ロン中でAMPA、カイニン酸、およびNMDAグリシン受容体と結合できますが、グルタミン酸と比べて低い親和性を示します。グルタミン酸輸送インヒビタ-として研究が進められており、卵巣肉腫を有するM5076マウスの細胞によるグルタミン酸取り込みを阻害し、M5076マウスの腫瘍細胞に対するドキソルビシンの効果を増強します。
その他情報
テアニンはグルタミンのアミノ酸アナログであり、緑茶中に見られます。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SMB00395-100MG:
SMB00395-BULK:
SMB00395-VAR:
SMB00395-500MG:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Journal of AOAC International, 103(2), 428-432 (2019-09-20)
In order to make up for the efficacy of sensory assessment of green tea quality and taste, main flavor substances should be quantitatively characterized based on efficient extraction and frontier determination scheme. A new, relatively simple sample preparation and detection
Neuropharmacology, 138, 331-340 (2018-06-27)
Synaptic refinement improves synaptic efficiency, which provides a possibility to improve memory in Alzheimer's disease (AD). In the current study, we aimed to investigate the role of L-theanine, a natural constituent in green tea, in hippocampal synaptic transmission and to
Food chemistry, 240, 196-203 (2017-09-28)
The study presents the validation results of the method carried out for analysis of free amino acids (FAAs) in rice using l-theanine as the internal standard (IS) with o-phthalaldehyde (OPA) reagent using high-performance liquid chromatography-fluorescence detection. The detection and quantification
Experimental gerontology, 131, 110823-110823 (2020-01-04)
Redox and inflammation imbalances are associated with increased levels of advanced glycation end products (AGEs), leading to the degeneration of body function. l-Theanine, derived from tea, reportedly inhibits AGE formation in vitro. We investigated the effects on AGE content, oxidative