Merck
PHL82213
L-テアニン
phyproof® Reference Substance
別名:
Nγ-エチル-L-グルタミン, L-グルタミン酸γ-(エチルアミド), Suntheanine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H14N2O3
CAS番号:
分子量:
174.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
SMILES記法
CCNC(=O)CC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C7H14N2O3/c1-2-9-6(10)4-3-5(8)7(11)12/h5H,2-4,8H2,1H3,(H,9,10)(H,11,12)/t5-/m0/s1
InChI Key
DATAGRPVKZEWHA-YFKPBYRVSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
生物化学的/生理学的作用
テアニンはラット皮質ニュ-ロン中でAMPA、カイニン酸、およびNMDAグリシン受容体と結合できますが、グルタミン酸と比べて低い親和性を示します。グルタミン酸輸送インヒビタ-として研究が進められており、卵巣肉腫を有するM5076マウスの細胞によるグルタミン酸取り込みを阻害し、M5076マウスの腫瘍細胞に対するドキソルビシンの効果を増強します。
その他情報
テアニンはグルタミンのアミノ酸アナログであり、緑茶中に見られます。
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL82213-20MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)