アッセイ
≥98.0% (HPLC)
形状
powder
SMILES記法
OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O)c2c(O)ccc3C(=O)C(=COc23)c4ccc(O)cc4
InChI
1S/C21H20O9/c22-7-14-17(26)18(27)19(28)21(30-14)15-13(24)6-5-11-16(25)12(8-29-20(11)15)9-1-3-10(23)4-2-9/h1-6,8,14,17-19,21-24,26-28H,7H2/t14-,17-,18+,19-,21+/m1/s1
InChI Key
HKEAFJYKMMKDOR-VPRICQMDSA-N
遺伝子情報
mouse ... Aldh1a2(19378) , Maoa(17161)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
82435-5MG:
82435-BULK:
82435-1MG:
82435-VAR:
試験成績書(COA)