Merck
SML0336
Sigma-Aldrich
ロザビン
≥98% (HPLC)
別名:
ロサビジン, (2E)-3-フェニルプロプ-2-エン-1-yl 6-O-α-L-アラビノピラノシル-β-D-ルコピラノシド, (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(E)-3-フェニルプロパ-2-エノキシ]-6-([(2S,3R,4S,5S)-3,4,5-トリヒドロキシオキサン-2-イル]オキシメチル)オクサン-3,4,5-トリオール, (E)-3-フェニル-2-プロペンチル 6-O-a-L-アラビノピラノシル-β-D-グルコピラノシド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H28O10
CAS番号:
分子量:
428.43
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
光学活性
[α]/D -47 to -57° (C=1, MeOH CHCl3 (1:1))
white to beige
溶解性
H2O: ≥5 mg/mL (warmed)
保管温度
−20°C
SMILES記法
O[C@H]1CO[C@@H](OC[C@H]2O[C@@H](OC\C=C\c3ccccc3)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C20H28O10/c21-12-9-28-19(17(25)14(12)22)29-10-13-15(23)16(24)18(26)20(30-13)27-8-4-7-11-5-2-1-3-6-11/h1-7,12-26H,8-10H2/b7-4+/t12-,13+,14-,15+,16-,17+,18+,19-,20+/m0/s1
InChI Key
RINHYCZCUGCZAJ-IPXOVKFZSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
ロサビンは抗鬱、抗不安、強壮効果を持つことで良く知られたグリコシド抗酸化剤であり、イワベンケイ属(ゴールデンルートまたは北極根)から抽出されます。
ロザビンは、ベンジルプロピレンに基づく配糖体であり、肺線維症の治療に使用されます。ロザビンは、Jurkat(ジャーカット)T細胞における腫瘍壊死因子に基づくアポトーシスの発現の阻害を誘発します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0336-BULK:
SML0336-25MG:
SML0336-VAR:
SML0336-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Protective effects of Rosavin on bleomycin-induced pulmonary fibrosis via suppressing fibrotic and inflammatory signaling pathways in mice
Xin X, et al.
Biomedicine and Pharmacotherapy, 115, 108870-108870 (2019)
Assessing the quality and potential efficacy of commercial extracts of Rhodiola rosea L. by analyzing the salidroside and rosavin content and the electrophysiological activity in hippocampal long-term potentiation, a synaptic model of memory
Dimpfel W, et al.
Frontiers in Pharmacology, 9, 425-425 (2018)