Merck
43866
Supelco
サリドロシド
analytical standard
別名:
2-(4-ヒドロキシフェニル)エチル β−D-グリコピラノシド, p-ヒドロキシフェネチル グリコピラノシド, チロソール a-(β-D-グリコピラノシド), ロジオロシド, ロドシン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H20O7
CAS番号:
分子量:
300.30
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
光学活性
[α]/D -29±2°, c = 0.5 in methanol
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
SMILES記法
OC[C@H]1O[C@@H](OCCc2ccc(O)cc2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C14H20O7/c15-7-10-11(17)12(18)13(19)14(21-10)20-6-5-8-1-3-9(16)4-2-8/h1-4,10-19H,5-7H2/t10-,11-,12+,13-,14-/m1/s1
InChI Key
ILRCGYURZSFMEG-RKQHYHRCSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
サリドロシドはイワベンケイ属 Lから抽出される重要なフェノール配糖体の1つであり、広い範囲の薬理学的特性(抗加齢、抗酸化、抗癌、抗炎症など)を示します。
アプリケーション
適切な装置技術に関するさらなる情報については製品の分析試験証明書をご参照ください。さらなるサポートについてはTechnical Serviceまでお問い合わせください。
生物化学的/生理学的作用
サリドロシド(チロソールの 8-O-β-D-グルコシド)は、イワベンケイ属から得られる主要な生物活性成分であり、主として植物の根から採取されます。チロシン代謝により生物合成されます(最終ステップがチロソールのグリコシル化)。神経保護効果を示すと報告されており 、イワベンケイ属が示す抗うつ、抗不安効果を発現させる物質の1つと考えられています
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
43866-BULK:
43866-25MG:
43866-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Ze-qiang Qu et al.
PloS one, 7(1), e29641-e29641 (2012-01-12)
Previously we have demonstrated that a Rhodiola crenulata extract (RCE), containing a potent antioxidant salidroside, promotes neurogenesis in the hippocampus of depressive rats. The current study was designed to further investigate the protective effect of the RCE on neurogenesis in
Wieland Peschel et al.
Phytochemistry, 86, 92-102 (2012-11-10)
The demand for plant material of Rhodiola rosea L. (Crassulaceae) for medicinal use has increased recently, amid concerns about its quality and sustainability. We have analysed the content of phenylpropanoids (total rosavins) and salidroside in liquid extracts from 3-year old
A Panossian et al.
Phytotherapy research : PTR, 19(10), 819-838 (2005-11-02)
Plant adaptogens are compounds that increase the ability of an organism to adapt to environmental factors and to avoid damage from such factors. The beneficial effects of multi-dose administration of adaptogens are mainly associated with the hypothalamic-pituitary-adrenal (HPA) axis, a
Marina Perfumi et al.
Phytotherapy research : PTR, 21(1), 37-43 (2006-10-31)
Rhodiola rosea L., or 'golden root', is a popular plant in traditional medicine in Eastern Europe and Asia, with a reputation for improving depression, enhancing work performance, eliminating fatigue and treating symptoms of asthenia subsequent to intense physical and psychological
Depeng Li et al.
Inflammation research : official journal of the European Histamine Research Society ... [et al.], 62(1), 9-15 (2012-08-24)
Mastitis is defined as inflammation of the mammary gland in domestic dairy animals and humans. Salidroside, a major component isolated from Rhodiola rosea L., has potent anti-inflammatory properties, but whether it can be used in mastitis treatment has not yet