安全性情報
SML1173
Sigma-Aldrich
ルビプロストン
≥98% (HPLC)
別名:
(11a,15R)-11,15-エポキシ-16,16-ジフルオロ-15-ヒドロキシ-9-オキソ-1-プロスタン酸, Ru 0211, Spi 0211
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H32F2O5
CAS番号:
分子量:
390.46
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 20 mg/mL, clear
保管温度
−20°C
SMILES記法
FC(F)([C@@]1(O[C@H]2[C@@H]([C@@H](C(=O)C2)CCCCCCC(=O)O)CC1)O)CCCC
InChI
1S/C20H32F2O5/c1-2-3-11-19(21,22)20(26)12-10-15-14(16(23)13-17(15)27-20)8-6-4-5-7-9-18(24)25/h14-15,17,26H,2-13H2,1H3,(H,24,25)/t14-,15+,17+,20+/m0/s1
InChI Key
WGFOBBZOWHGYQH-DKYLXPRQSA-N
生物化学的/生理学的作用
ルビプロストンは、ClC-2およびCFTRクロリドチャネルを活性化する二環系脂肪酸です。
ルビプロストンは、ClC-2およびCFTRクロリドチャネルを活性化する二環系脂肪酸です。いくつかの報告によって、ルビプロストンはプロスタグランジン受容体EP4との相互作用によりCFTRまたはCFTRとClC-2の両方を開くことが示唆されています。ルビプロストンは、特発性慢性便秘および過敏性腸症候群の治療に臨床的に使用されています。
ルビプロストン(Lubiprostone)は、ヒトの腸の透過性を高めます。そのため、腸管壁浸漏症候群を抑制する場合があります。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML1173-10MG:
SML1173-BULK:
SML1173-VAR:
SML1173-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Lubiprostone improves intestinal permeability in humans, a novel therapy for the leaky gut: A prospective randomized pilot study in healthy volunteers
Kato T, et al.
Testing, 12(4), e0175626-e0175626 (2017)