アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
solid
色
white
溶解性
H2O: >5 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.Cl.CN(CCN(C)Cc1cn(-c2cccc(c2)C(F)(F)F)c3ccccc13)CC4=COc5cc(C)c(C)cc5C4=O
InChI
1S/C32H32F3N3O2.2ClH/c1-21-14-28-30(15-22(21)2)40-20-24(31(28)39)18-37(4)13-12-36(3)17-23-19-38(29-11-6-5-10-27(23)29)26-9-7-8-25(16-26)32(33,34)35;;/h5-11,14-16,19-20H,12-13,17-18H2,1-4H3;2*1H
InChI Key
GOZMBJCYMQQACI-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... TNF(7124)
mouse ... TNF(21926)
rat ... TNF(24835)
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
S1697-5MG:
S1697-BULK:
S1697-VAR:
S1697-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)