Merck
SCR004
Sigma-Aldrich
アルカリホスファターゼ検出キット
This Alkaline Phosphatase Detection Kit is a specific & sensitive tool for the phenotypic assessment of Embryonic Stem (ES) cell differentiation by the determination of AP activity.
別名:
ALP Stain, Alkaline Phosphtase Stem Cell Staining Kit, Stem Cell AP Staining Kit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352207
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.84
品質水準
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
mammals
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
cell culture | stem cell: suitable
入力
sample type cardiac stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
sample type epithelial cells
sample type pancreatic stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
輸送温度
wet ice
詳細
Milliporeのアルカリホスファターゼ検出キット(カタログ番号:SCR004)は、AP活性の測定によってES細胞分化の表現型を評価するための特異度と感度に優れたツールです。
アプリケーション
研究カテゴリ
幹細胞研究
胚性幹(ES)細胞は、着床前哺乳類胚の内細胞塊(ICM)に由来する全能細胞であり、in vitroでの無制限の未分化増殖が可能です[1,2,3]。 未分化マウスES細胞は、サイトカイン、白血病阻止因子(LIF)またはMillipore独自のES細胞培養試薬ESGROを含む培地において、in vitroでの長期維持が可能です[4,5]。 未分化状態のES細胞は、アルカリホスファターゼ(AP)の高レベルの発現[6]、SSEAおよびTRA抗原を含む表面マーカーの発現、および転写因子Oct-4の発現によって特徴付けられます。
Milliporeのアルカリホスファターゼ検出キット(カタログ番号:SCR004)は、AP活性の測定によってES細胞分化の表現型を評価するための特異度と感度に優れたツールです。
Milliporeから個別に入手できるモノクローナル抗体はTRA-2-49(カタログ番号:MAB4349)とTRA-2-54(カタログ番号:MAB4354)であり、ES細胞によって発現されるAPの肝臓/骨/腎臓アイソザイムの検出を可能にします。 フローサイトメトリーでこれらの試薬を使用すると、ES細胞によるAP発現を定量評価できます[7]。
研究専用です。診断にはご使用になれません。
構成
ファストレッドバイオレット溶液(0.8g/L原液)(部品番号:90239)。15 mLボトル2本。
AMPD緩衝液(2 mol/L)、pH 9.5中のナプソールAS-BIリン酸塩溶液(4 mg/mL)(部品番号:90234)。15 mLボトル1本。
保管および安定性
アルカリホスファターゼ検出キットは、AP活性の測定に用いられる2つの構成要素から成ります。
2~8º Cで保管した場合、キット構成要素は使用期限まで安定です。 凍結したり高温に曝露したりしないでください。使用期限後、残っている試薬はすべて廃棄してください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Jan Code
SCR004:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ahmed K Elsayed et al.
Stem cell research, 42, 101705-101705 (2020-01-29)
FOXA2 is a transcription factor, playing an important role during development. We established an induced pluripotent stem cell (iPSC) line, QBRIi009-A, using non-integrating Sendai virus from a 4-year-old boy, displaying a complex clinical phenotype. Molecular karyotyping and cytogenetics confirmed a
Efficient iPS cell production with the MyoD transactivation domain in serum-free culture.
Hiroyuki Hirai,Nobuko Katoku-Kikyo,Peter Karian,Meri Firpo,Nobuaki Kikyo
Testing null
Jinkyung Cho et al.
The Journal of nutritional biochemistry, 77, 108327-108327 (2020-01-12)
Self-renewal is required for embryo stem cells (ESCs) and adipose-derived mesenchymal stem cells (ADMSCs). This study examined the ability of ferulic acid in mouse ESCs and ADMSCs, in a high fat diet-induced mouse model. Initially, five natural compounds of ferulic
Theofano Panayiotou et al.
PLoS pathogens, 16(4), e1008468-e1008468 (2020-04-17)
Octamer binding transcription factor-4 (Oct4), is highly expressed in stem cells and has indispensable roles in pluripotency and cellular reprogramming. In contrast to other factors used for cellular reprogramming, a role for Oct4 outside embryonic stem cells has been elusive
Efficient feeder-free episomal reprogramming with small molecules.
Junying Yu,Kevin Fongching Chau,Maxim A Vodyanik,Jinlan Jiang,Yong Jiang
Testing null
資料
Read types of stem cells including multipotent stem cells, Pluripotent stem cells and iPSCs and their applications in basic stem cell research, stem cell therapy and disease modelling
プロトコル
Step-by-step stem cell culture protocols for human induced pluripotent stem cells (iPSCs) including ips cell thawing, expanding, freezing and characterizing.
This page covers the indirect co-culture of embryonic stem cells with embryonic fibroblasts.