Merck
86R
Sigma-Aldrich
白血球アルカリホスファターゼキット
based on naphthol AS-BI and fast red violet LB
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352106
eCl@ss:
42010105
NACRES:
NA.47
品質水準
シェルフライフ
Expiry date on the label.
体外診断薬
for in vitro diagnostic use
アプリケーション
hematology
histology
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
末梢血または骨髄サンプルは、顕微鏡スライド上で固定化されます。フィルムはその後、ナフトール AS-BI アルカリ溶液とファストレッドバイオレット LB の混合物中でインキュベートされます。得られた散在する不溶性の赤色色素の沈着は、アルカリフォスファターゼ活性の場所を示しています。
白血球アルカリホスファターゼ(LAP)キットは、白血球のアルカリホスファターゼ活性の定性的実証のために使用されます。
キットの構成要素のみ
製品番号
詳細
  • Citrate Solution (915) 50 mL
  • FRV-Alkaline Solution (862) 10 mL
  • Hematoxylin Solution, Gill No. 3 (kit only) 50 mL
  • Naphthol AS-BI Alkaline Solution (861) 10 mL
  • Sodium Nitrite Solution (914) 10 mL
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Kidney
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
Edgardo Rodríguez-Carballo et al.
PloS one, 9(7), e102032-e102032 (2014-07-10)
p38 MAPK activity plays an important role in several steps of the osteoblast lineage progression through activation of osteoblast-specific transcription factors and it is also essential for the acquisition of the osteoblast phenotype in early development. Although reports indicate p38
Raha Favaedi et al.
The International journal of developmental biology, 60(4-6), 103-110 (2016-07-09)
Histone H3 lysine 9 methylation has been shown to be a critical barrier to efficient cell reprogramming. This discovery allows the assessment of the cell pluripotency state by considering the extent of H3K9 methylation vs. acetylation at the same position.
Alessandro Polini et al.
PloS one, 6(10), e26211-e26211 (2011-10-25)
The development of a new family of implantable bioinspired materials is a focal point of bone tissue engineering. Implant surfaces that better mimic the natural bone extracellular matrix, a naturally nano-composite tissue, can stimulate stem cell differentiation towards osteogenic lineages
Terence P Gade et al.
PloS one, 6(7), e22608-e22608 (2011-07-30)
The purpose of this study was to develop a paradigm for quantitative molecular imaging of bone cell activity. We hypothesized the feasibility of non-invasive imaging of the osteoblast enzyme alkaline phosphatase (ALP) using a small imaging molecule in combination with
Clive H Glover et al.
PLoS computational biology, 2(11), e158-e158 (2006-11-24)
Stem cell differentiation involves critical changes in gene expression. Identification of these should provide endpoints useful for optimizing stem cell propagation as well as potential clues about mechanisms governing stem cell maintenance. Here we describe the results of a new