Merck
91A
Sigma-Aldrich
Leukocyte α-Naphthyl Acetate (Non-Specific Esterase)キット
Kit formulated with all liquid reagents.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116123
NACRES:
NA.47
品質水準
形状
liquid
シェルフライフ
Expiry date on the label.
体外診断薬
for in vitro diagnostic use
テクニック
microbe id | staining: suitable
アプリケーション
hematology
histology
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
エステラーゼは自然界に遍在しており、特定の基質に対し作用するさまざまな酵素がエステラーゼに含まれます。使用する方法によっては、酢酸α-ナフチルは酵素的に加水分解され、遊離ナフトール化合物を放出します。この化合物はジアゾニウム化合物と結合し、非特異的エステラーゼ活性部位に黒色の沈着物を形成します。この酵素は、主として単球、マクロファージおよび組織球で検出され、顆粒球には通常存在しません。時に、リンパ球が酵素活性を示すことがあります。フッ化ナトリウム阻害処理を行うことで単球阻害を実証できます。この処理は37°C において、血液、骨髄フィルム、組織接触作製物、細胞遠心分離調製物および凍結切片を使用して実施できます。この酵素はパラフィン処理では活性を維持できません。
キットの構成要素のみ
製品番号
詳細
  • TRIZMAL™ 7.6 Concentrate 50 mL
  • Hematoxylin solution gill no. 3 50 mL
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • 916α-Naphthyl Acetate Solution 10 mLSDS
  • 915Citrate Solution, pH 3.6±0.1 (25 °C), 27 mM 50 mLSDS
  • 917Fast Blue BB Base Solution 10 mLSDS
  • 914Sodium nitrite solution 10 mLSDS
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
引火点(°F)
98.1 °F
引火点(℃)
36.7 °C
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
S A Kuznetsov et al.
The Journal of cell biology, 153(5), 1133-1140 (2001-05-31)
We report the isolation of adherent, clonogenic, fibroblast-like cells with osteogenic and adipogenic potential from the blood of four mammalian species. These cells phenotypically resemble but are distinguishable from skeletal stem cells found in bone marrow (stromal stem cells, "mesenchymal
Gabrielle S Le Provost et al.
The Journal of investigative dermatology, 135(1), 279-288 (2014-07-23)
During wound healing, excessive inflammation, angiogenesis, and differentiated human dermal fibroblast (HDF ) function contribute to scarring, whereas hyperpigmentation negatively affects scar quality. Over 100 million patients heal with a scar every year. To investigate the role of the beta 2