Merck
390A
Sigma-Aldrich
ペルオキシダーゼ(ミエロペルオキシダーゼ)白血球キット
Hanker-Yates substrate kit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
NACRES:
NA.47
品質水準
使用法
sufficient for 10-120 manual assays
シェルフライフ
Expiry date on the label.
体外診断薬
for in vitro diagnostic use
アプリケーション
hematology
histology
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
血液や骨髄の塗抹標本における多形核球の染色システム。多形核球の染色特性をによって、急性骨髄性白血病を他の種類の白血病と区別します。
キットの構成要素のみ
製品番号
詳細
  • Acid Hematoxylin Solution (2852) 100 mL
  • Peroxidase Indicator Reagent (3901) 10 vial(s)
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • 903CTRIZMAL™ 6.3 Buffer Concentrate, pH 6.3(concentrate), 0.2 M 50 mLSDS
関連製品
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
Rui Zhang et al.
Cell death & disease, 11(4), 277-277 (2020-04-26)
DNA damage regulated autophagy modulator 1 (DRAM1) is a stress-inducible regulator of autophagy and cell death. DRAM1 has been implicated in cancer, myocardial infarction, and infectious diseases, but the molecular and cellular functions of this transmembrane protein remain poorly understood.
Natan Krohn et al.
Gastroenterology, 136(5), 1806-1817 (2009-05-08)
Hepatocyte transplantation-induced liver inflammation impairs cell engraftment. We defined whether proinflammatory cytokines and chemokines played roles in regulation of hepatocyte engraftment in the liver. We performed studies over up to 3 weeks in rat hepatocyte transplantation systems. Expression of 84
Emily A Beck et al.
G3 (Bethesda, Md.), 10(2), 613-622 (2019-12-18)
Selection, via host immunity, is often required to foster beneficial microbial symbionts and suppress deleterious pathogens. In animals, the host immune system is at the center of this relationship. Failed host immune system-microbial interactions can result in a persistent inflammatory
Yuta Enami et al.
Gastroenterology, 136(7), 2356-2364 (2009-03-24)
Hepatic inflammation occurs immediately after cells are transplanted to the liver, but the mechanisms that underlie this process are not fully defined. We examined cyclooxygenase pathways that mediate hepatic inflammation through synthesis of prostaglandins, prostacyclins, thromboxanes, and other prostanoids following
Tracy Stokol et al.
Journal of the American Association for Laboratory Animal Science : JAALAS, 60(6), 616-629 (2021-08-29)
Southern giant pouched rats (Cricetomys ansorgei) are muroid rodents native to subSaharan Africa. They are increasingly used as service animals because of their keen sense of smell and are primarily known for clearing minefields in Africa. The objectives of this