Merck
90A1
Sigma-Aldrich
Leukocyte α-Naphthyl Acetate (Non-Specific Esterase)キット
Select reagents packaged in gelatin capsules.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116123
NACRES:
NA.47
品質水準
形状
liquid
シェルフライフ
Expiry date on the label.
体外診断薬
for in vitro diagnostic use
アプリケーション
hematology
histology
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
エステラーゼは自然界に遍在しており、特定の基質に対し作用するさまざまな酵素がエステラーゼに含まれます。使用する方法によっては、酢酸α-ナフチルは酵素的に加水分解され、遊離ナフトール化合物を放出します。この化合物はジアゾニウム化合物と結合し、非特異的エステラーゼ活性部位に黒色の沈着物を形成します。この酵素は、主として単球、マクロファージおよび組織球で検出され、顆粒球には通常存在しません。時に、リンパ球が酵素活性を示すことがあります。フッ化ナトリウム阻害処理を行うことで単球阻害を実証できます。この処理は37°C において、血液、骨髄フィルム、組織接触作製物、細胞遠心分離調製物および凍結切片を使用して実施できます。この酵素はパラフィン処理では活性を維持できません。
キットの構成要素のみ
製品番号
詳細
  • α-Naphthyl acetate (90-6) 10 x 20
  • Citrate solution (386-1) 20 mL
  • Ethylene glycol monomethyl ether 25 mL
  • Fast Blue RR Salt (FBS-25) 10 caps
  • Mayer's Hematoxylin Solution (MHS-1) 100 mL
  • TRIZMAL™ 7.6 Concentrate 50 mL
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Immune system, thymus
保管分類コード
3 - Flammable liquids
引火点(°F)
104.0 °F - closed cup
引火点(℃)
40 °C - closed cup