Merck
N8505
Sigma-Aldrich
酢酸 1-ナフチル
≥98% (C)
別名:
酢酸 α-ナフチル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CO2C10H7
CAS番号:
分子量:
186.21
Beilstein:
2046403
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (C)
フォーム
crystals
mp
43-46 °C (lit.)
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(=O)Oc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C12H10O2/c1-9(13)14-12-8-4-6-10-5-2-3-7-11(10)12/h2-8H,1H3
InChI Key
VGKONPUVOVVNSU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
酢酸1-ナフチルは1-ナフチルエステルです。酢酸1-ナフチルの光フリース転位のメカニズムは、定常状態光分解およびレーザーフラッシュフォトリシスを使用して研究されています。酢酸1-ナフチルの光フリース転位の速度論は、定常状態、時間分解化学誘起動的核分極(CIDNP)およびフラッシュフォトリシス法を使用して研究されています。
アプリケーション
酢酸1-ナフチルは、マクロファージの同定のための迅速染色法に有用です。この方法による計数値は、より複雑な形態学的基準、ファゴサイトーシス、およびFc受容体の存在により確認されました。パーチPerca fluviatilis L消化管内の非特異的カルボン酸エステラーゼ(EC 3.1.1)の分布を調査する基質として使用できます。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F
引火点(℃)
113 °C
適用法令
Jan Code
N8505-BULK:
N8505-VAR:
N8505-100G:
N8505-5G:
N8505-25G:
N8505-H:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Laser flash photolysis and CIDNP studies of 1-naphthyl acetate photo-Fries rearrangement.
Gritsan NP, et al.
The Journal of Physical Chemistry, 100(11), 4448-4458 (1996)
Magnetic isotope and external magnetic field effects upon the photo-Fries rearrangement of 1-naphthyl acetate.
Nakagaki R, et al.
The Journal of Physical Chemistry, 89(15), 3222-3226 (1985)
Non-specific carboxylic esterase activity in the digestive tract of the perch, Perca fluviatilis L.
Hirji KN and Courtney WAM.
Journal of Fish Biology, 22(1), 1-7 (1983)
Johan M Calderón et al.
Parasites & vectors, 13(1), 163-163 (2020-04-05)
Triatomine bugs are responsible for the vectorial transmission of the parasite Trypanosoma cruzi, etiological agent of Chagas disease, a zoonosis affecting 10 million people and with 25 million at risk of infection. Several triatomine species of the genus Rhodnius have
P M Campbell et al.
Insect biochemistry and molecular biology, 28(7), 501-515 (1998-08-27)
Juvenile hormone esterase (JHE) from the prepupal stage of Drosophila melanogaster was purified about 429-fold to near homogeneity by selective precipitations, isoelectric focussing, anion exchange and gel filtration chromatography. The KM and Vmax of the purified enzyme for juvenile hormone
資料
Quantum dots (QDs): Semiconductor nanoparticles with diverse applications including displays, lighting, and biomedical imaging.