Merck
F0500
Sigma-Aldrich
ファストブルーRR塩
crystalline
別名:
4-ベンゾイルアミノ-2,5-ジメトキジベンゼンジアゾニウムクロリド ヘミ(亜鉛クロリド)塩, アゾイックジアゾ No. 24
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C15H14ClN3O3 · 1/2 ZnCl2
CAS番号:
分子量:
387.89
カラーインデックス番号:
37155
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
製品名
ファストブルーRR塩, crystalline
フォーム
crystalline
品質水準
テクニック
microbe id | staining: suitable
溶解性
water: 1 mg/mL, clear to hazy, yellow-green
&ε; (減衰係数)
≥15000 at 326-332  nm
≥7000 at 390-396 nm
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Cl-].[Cl-].Cl[Zn]Cl.COc1cc([N+]#N)c(OC)cc1NC(=O)c2ccccc2.COc3cc([N+]#N)c(OC)cc3NC(=O)c4ccccc4
InChI
1S/2C15H13N3O3.4ClH.Zn/c2*1-20-13-9-12(18-16)14(21-2)8-11(13)17-15(19)10-6-4-3-5-7-10;;;;;/h2*3-9H,1-2H3;4*1H;/q;;;;;;+2/p-2
InChI Key
LLARVKAOQLUCQI-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ファストブルーRR塩は、免疫組織化学でアルカリホスファターゼ活性の検出に使用されています。ピクロシリウスレッドによる結合組織染色の手順で使用されています。
生物化学的/生理学的作用
ファストブルーRRは主に組織染色に使用されます。アルカリホスファターゼの反応生成物に結合し、不溶性化合物として沈殿します。アルカリホスファターゼ活性部位は黒く見えます。また、ファストブルーRRは、エステラーゼ活性の検出にも使用されます。ナフトール(酢酸ナフトールから放出)と結合し、赤/青に見える不溶性アゾ染料を生成します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
F0500-BULK:
F0500-VAR:
F0500-H:
F0500-5G:
F0500-25G:
F0500-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Culling CFA
Handbook of Histopathological and Histochemical Techniques (2013)
Advances in Molecular Toxicology (1998)
Mesodermal expression of Fgfr2S252W is necessary and sufficient to induce craniosynostosis in a mouse model of Apert syndrome.
Holmes G and Basilico C
Developmental Biology, 368, 283-283 (2012)
Philip F Dobson et al.
Scientific reports, 10(1), 11643-11643 (2020-07-17)
The pathogenesis of declining bone mineral density, a universal feature of ageing, is not fully understood. Somatic mitochondrial DNA (mtDNA) mutations accumulate with age in human tissues and mounting evidence suggests that they may be integral to the ageing process.
Effects of T-lymphocyte depletion on muscle fibrosis in the mdx mouse.
Morrison J, et al.
The American Journal of Pathology, 166, 1701-1701 (2005)