Merck
F8761
Sigma-Aldrich
ファストガーネットGBC 硫酸塩
Powder
別名:
2-メチル-4-([2-メチルフェニル]アゾ)ベンゼンジアゾニウム塩, 4-アミノ-2′,3-ジメチルアゾベンゼン, ジアゾ化, アゾイックジアゾ No. 4
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H14N4O4S
CAS番号:
分子量:
334.35
カラーインデックス番号:
37210
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
product name
ファストガーネットGBC 硫酸塩, diazonium dye
品質水準
形状
powder
組成
Dye Content Calculated, ≥90%
テクニック
microbe id | staining: suitable
orange to very dark orange, and Orange-Brown to Very Dark Orange-Brown and Red to Very Dark
溶解性
H2O: 5 mg/mL, clear
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OS([O-])(=O)=O.Cc1ccccc1N=Nc2ccc([N+]#N)c(C)c2
InChI
1S/C14H13N4.H2O4S/c1-10-5-3-4-6-14(10)18-17-12-7-8-13(16-15)11(2)9-12;1-5(2,3)4/h3-9H,1-2H3;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI Key
PPTXFSQSISUDAU-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Fast Garnet GBCはジアゾニウム色素であり、主にアゾ色素法で必要とされます。アルカリホスファターゼ染色では、α-ナフトールと反応して、酵素活性部位で赤色の不溶性アゾ染料を生成します。
アプリケーション
Fast Garnet GBC硫酸塩は、アスパラギン酸アミノ基転移酵素活性を染色するために使用されます。また、非特異的エステラーゼ活性の測定に使用されます。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Carc. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
F8761-H:
F8761-VAR:
F8761-BULK:
F8761-1G:
F8761-25G:
F8761-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Incipient speciation across a depth gradient in a scleractinian coral?
Carlon DB and Budd AF
Evolution, 56, 2227-2227 (2002)
Evidence of multiple insecticide resistance mechanisms in Anopheles gambiae populations in Bangui, Central African Republic.
Ole Sangba ML et al.
Parasites & vectors, 10, 23-23 (2017)
Olga Liliana Anguiano et al.
Aquatic toxicology (Amsterdam, Netherlands), 188, 72-79 (2017-05-02)
During the last years, a carbaryl insecticide was extensively applied in the valley of Río Negro and Neuquén, North Patagonia Argentina, to manage codling moths (Cydia pomonella), the main pest of pear and apple trees. In this study carbaryl susceptibility
Bancroft JD
Theory and Practice of Histological Techniques (2008)
Steven J Brooks et al.
Aquatic toxicology (Amsterdam, Netherlands), 160, 1-12 (2015-01-09)
Mytilus species are important organisms in marine systems being highly abundant and widely distributed along the coast of Europe and worldwide. They are typically used in biological effects studies and have a suite of biological effects endpoints that are frequently