Merck
F2256
Sigma-Aldrich
Fast Red RC Salt
Powder
別名:
2-Amino-4-chloroanisole diazotated zinc chloride complex, 5-Chloro-2-methoxybenzenediazonium chloride hemi(zinc chloride) salt, Diazo Fast Red RC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H6Cl2N2O · 0.5ZnCl2
CAS番号:
分子量:
273.19
カラーインデックス番号:
37120
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
product name
Fast Red RC Salt,
形状
powder
品質水準
組成
Dye content, ~20%
faint yellow to yellow
溶解性
water: 1 mg/mL
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
[Cl-].[Cl-].Cl[Zn]Cl.COc1ccc(Cl)cc1[N+]#N.COc2ccc(Cl)cc2[N+]#N
InChI
1S/2C7H6ClN2O.4ClH.Zn/c2*1-11-7-3-2-5(8)4-6(7)10-9;;;;;/h2*2-4H,1H3;4*1H;/q2*+1;;;;;+2/p-4
InChI Key
YHUGASVQWCSKGW-UHFFFAOYSA-J
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
F2256-25G:
F2256-250G:
F2256-100G:
F2256-VAR:
F2256-1KG:
F2256-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)