製品名
ファストブラックK塩 ヘミ(亜鉛クロリド)塩, practical grade
グレード
practical grade
品質水準
フォーム
powder
組成
Dye content, ≥25%
テクニック
microbe id | staining: suitable
色
brown-red
mp
150 °C
溶解性
water: 10 mg/mL
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
[Cl-].[Cl-].Cl[Zn]Cl.COc1cc([N+]#N)c(OC)cc1N=Nc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O.COc3cc([N+]#N)c(OC)cc3N=Nc4ccc(cc4)[N+]([O-])=O
InChI
1S/2C14H12N5O4.4ClH.Zn/c2*1-22-13-8-12(14(23-2)7-11(13)16-15)18-17-9-3-5-10(6-4-9)19(20)21;;;;;/h2*3-8H,1-2H3;4*1H;/q2*+1;;;;;+2/p-4
InChI Key
NZWZSUSPTZUGNN-UHFFFAOYSA-J
詳細
アプリケーション
Fast black K salt has various applications as listed below-
- to stain enterochromaffin cells > as an indirect stain for periodate-generated tissue aldehyde groups
- as a visualization agent for amphetamines and cyanobacterial toxins following their separation by thin-layer chromatography
- for the staining of acid phosphatase activity in SDS-PAGE (sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis) and native-PAGE
- staining endopeptidase and leucine aminopeptidase activity
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
F7253-VAR:
F7253-BULK:
F7253-25G:
F7253-100G:
F7253-50G:
この製品を見ている人はこちらもチェック