Merck
N7255
Sigma-Aldrich
リン酸1-ナフチル 二ナトリウム塩
phosphatase substrate, fluorogenic, powder
別名:
1-ナフチルリン酸二ナトリウム, リン酸α-ナフチル 二ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H7Na2O4P
CAS番号:
分子量:
268.11
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
製品名
リン酸1-ナフチル 二ナトリウム塩, phosphatase substrate
品質水準
フォーム
powder
組成
phosphorous, 11.2-12.4% ICP (anhydrous)
sodium, 16.0-18.4% ICP (anhydrous)
溶解性
water: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Na+].[Na+].[O-]P([O-])(=O)Oc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C10H9O4P.2Na/c11-15(12,13)14-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10;;/h1-7H,(H2,11,12,13);;/q;2*+1/p-2
InChI Key
QYURIFWAOPAPAJ-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
1-ナフチルリン酸二ナトリウム塩は以下に使用されています。
  • 7.5%非変性ポリアクリルアミドゲル中のアルカリホスファターゼイソ型の染色において、
  • 酸性フォスファターゼ活性を測定するためのクロマトグラフィー紙浸漬混合物の成分として
  • 酸性ホスホモノエステラーゼ反応性捺印シートを調製するためのクロマトグラフィー紙浸漬混合物の成分として
  • ホスホモノエステラーゼ活性を測定するためのルーツを染色する染色液の成分として
基質
ホスファタ-ゼ定量用基質。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
N7255-VAR:
N7255-5G:
N7255-100MG:
N7255-250MG:
N7255-BULK:
N7255-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
A method for linking in situ activities of hydrolytic enzymes to associated organisms in forest soils
Dong S, et al.
Soil Biology and Biochemistry, 39(9), 2414-2419 (2007)
The net charge of the first 18 residues of the mature sequence affects protein translocation across the cytoplasmic membrane of gram-negative bacteria
Kajava AV, et al.
Journal of Bacteriology, 182(8), 2163-2169 (2000)
Improving phosphorus acquisition of white clover (Trifolium repens L.) by transgenic expression of plant-derived phytase and acid phosphatase genes
Ma XF, et al.
Plant Science, 176(4), 479-488 (2009)
Control of soil phosphatase activities at millimeter scales in a mixed paper birch-Douglas-fir forest: The importance of carbon and nitrogen
Godin AM, et al.
Soil Biology and Biochemistry, 80, 62-69 (2015)
Nambirajan Rangarajan et al.
The Journal of biological chemistry, 295(41), 14189-14202 (2020-08-14)
Autophagy is a conserved process that recycles cellular contents to promote survival. Although nitrogen limitation is the canonical inducer of autophagy, recent studies have revealed several other nutrients important to this process. In this study, we used a quantitative, high-throughput