グレード
for microscopy (Hist.)
品質水準
フォーム
powder
テクニック
microbe id | staining: suitable
mp
157 °C
溶解性
hot water: 0.01 g/10 mL
εmax
≥100 at 390-400 nm in water
≥200 at 325-335 nm in water
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
[Cl-].[Cl-].Cl[Zn]Cl.CCOc1cc([N+]#N)c(OCC)cc1NC(=O)c2ccccc2.CCOc3cc([N+]#N)c(OCC)cc3NC(=O)c4ccccc4
InChI
1S/2C17H17N3O3.4ClH.Zn/c2*1-3-22-15-11-14(20-18)16(23-4-2)10-13(15)19-17(21)12-8-6-5-7-9-12;;;;;/h2*5-11H,3-4H2,1-2H3;4*1H;/q;;;;;;+2/p-2
InChI Key
CMFRFQODFZBKTI-UHFFFAOYSA-L
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
44670-50G:
44670-BULK:
44670-10G:
44670-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック