Merck
201545
Sigma-Aldrich
Fast Blue RR
別名:
4-ベンゾイルアミノ-2,5-ジメトキシアニリン, アゾイックジアゾ No. 24
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H16N2O3
CAS番号:
分子量:
272.30
カラーインデックス番号:
37155
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
アッセイ
>96.5% (HPLC)
品質水準
形状
solid
mp
165-168 °C (lit.)
λmax
323 nm
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
COc1cc(NC(=O)c2ccccc2)c(OC)cc1N
InChI
1S/C15H16N2O3/c1-19-13-9-12(14(20-2)8-11(13)16)17-15(18)10-6-4-3-5-7-10/h3-9H,16H2,1-2H3,(H,17,18)
InChI Key
DDRCIGNRLHTTIW-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Fast Blue RRは、アルカリホスファターゼ活性の検出に使用されています。
生物化学的/生理学的作用
Fast Blue RRは主に組織染色に使用されます。アルカリホスファターゼの反応生成物と結合して不溶性化合物として沈殿します。アルカリホスファターゼ活性部位は黒く見えます。また、Fast Blue RRは、エステラーゼ活性の検出にも使用されます。ナフトール(酢酸ナフトールから放出)と結合し、赤/青に見える不溶性アゾ染料を生成します。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
201545-25G:
201545-100G:
201545-5G:
201545-VAR:
201545-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Andrei Mayer et al.
Cerebral cortex (New York, N.Y. : 1991), 29(12), 5098-5115 (2019-03-20)
The posterior parietal cortex (PPC) is a central hub for the primate forebrain networks that control skilled manual behavior, including tool use. Here, we quantified and compared the sources of thalamic input to electrophysiologically-identified hand/forearm-related regions of several PPC areas
Claude Reiss, Simone Parvez, Gilles Labbe
Advances in Molecular Toxicology (1998)
C. F. A. Culling
Handbook of Histopathological and Histochemical Techniques (2013)
The effect of surface charge on the uptake and biological function of mesoporous silica nanoparticles in 3T3-L1 cells and human mesenchymal stem cells.
Chung TH
Biomaterials, 28, 2959-2966 (2007)
Jutta Schade et al.
The journal of histochemistry and cytochemistry : official journal of the Histochemistry Society, 56(2), 147-155 (2007-10-31)
The expression of dipeptidyl peptidase 4 (DP4, CD26) affects T-cell recruitment to lungs in an experimental rat asthma model. Furthermore, the gene of the structural homologous DP10 represents a susceptibility locus for asthma in humans, and the functional homologous DP8/9