Merck
F0125
Sigma-Aldrich
N-(4-アミノ-2,5-ジエトキシフェニル)ベンズアミド
Powder
別名:
4′-アミノ-2′,5′-ジエトキシベンズアニリド, アゾイックジアゾ No. 20, ファストブルーBB
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H20N2O3
CAS番号:
分子量:
300.35
カラーインデックス番号:
37175
Beilstein:
3416889
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
製品名
N-(4-アミノ-2,5-ジエトキシフェニル)ベンズアミド,
フォーム
powder
品質水準
組成
Dye content, ~95%
mp
98-100 °C
溶解性
DMF:H2O (9:1): 10 mg/mL, very slightly hazy, red to red-brown
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
CCOc1cc(NC(=O)c2ccccc2)c(OCC)cc1N
InChI
1S/C17H20N2O3/c1-3-21-15-11-14(16(22-4-2)10-13(15)18)19-17(20)12-8-6-5-7-9-12/h5-11H,3-4,18H2,1-2H3,(H,19,20)
InChI Key
CNXZLZNEIYFZGU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
F0125-5G:
F0125-25G:
F0125-BULK:
F0125-H:
F0125-VAR:
F0125-500G:
F0125-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)