Merck
121568
Sigma-Aldrich
ファストガーネットGBCベース
97%
別名:
o-アミノアゾトルエン, 4′-アミノ-2,3′-ジメチルアゾベンゼン, ソルベントイエロー 3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C6H4N=NC6H3(CH3)NH2
CAS番号:
分子量:
225.29
カラーインデックス番号:
11160
Beilstein:
6506005
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
powder
mp
101-102 °C (lit.)
溶解性
ethanol: 10 mg/mL, clear
λmax
491 nm
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
Cc1ccccc1\N=N\c2ccc(N)c(C)c2
InChI
1S/C14H15N3/c1-10-5-3-4-6-14(10)17-16-12-7-8-13(15)11(2)9-12/h3-9H,15H2,1-2H3/b17-16+
InChI Key
PFRYFZZSECNQOL-WUKNDPDISA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Fast Garnet GBC塩基は以下の目的で使用されています:
  • パパイン活性阻害アッセイの染料として
  • トリプターゼ活性、キマーゼ様活性研究での染色用として
  • エステル分解活性研究のゲル染色用として
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
121568-100G:4548173362274
121568-VAR:
121568-BULK:
121568-500G:
121568-H:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Histochemical and morphological characteristics of canine cardiac mast cells.
Frangogiannis NG
The Histochemical Journal, 31(4), 221-229 (1999)
Proteinase C (Carboxypeptidase Y) Mutant of Yeast
Wolf D H and Fink G R
Journal of Bacteriology, 123, 1150-1156 (1975)
Characterization of Active Components in Food-Grade Proteinase Inhibitors for Surimi Manufacture
Weerasinghe V C
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 44(9), 2584-2590 (1996)
Anuradha Mishra et al.
Journal of hazardous materials, 118(1-3), 213-217 (2005-02-22)
In this study, the application of a food grade polysaccharide namely Plantago psyllium mucilage has been assessed for the removal of dyes from model textile wastewater containing golden yellow (C.I. Vat Yellow 4) and reactive black (C.I. Reactive Black 5).
o-Aminoazotoluene.
Report on carcinogens : carcinogen profiles, 11, III12-III13 (2004-01-01)