製品名
酪酸1-ナフチル, esterase substrate
詳細
esterase substrate
品質水準
アッセイ
≥99% (GC)
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.571 (lit.)
bp
125-130 °C/1 mmHg (lit.)
溶解性
ethanol: 100 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
密度
1.091 g/mL at 20 °C (lit.)
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCC(=O)Oc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C14H14O2/c1-2-6-14(15)16-13-10-5-8-11-7-3-4-9-12(11)13/h3-5,7-10H,2,6H2,1H3
InChI Key
XIVJNRXPRQKFRZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
基質
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
143.6 °F - closed cup
引火点(℃)
62 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
N8000-10G:
N8000-250MG:
N8000-5G:
N8000-1G:
N8000-H:
N8000-BULK:
N8000-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック