Merck
I3500
Sigma-Aldrich
酢酸インドキシル
≥95% (GC)
別名:
酢酸3-インドリル, 3-アセトキシインドール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H9NO2
CAS番号:
分子量:
175.18
Beilstein:
143086
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
品質水準
アッセイ
≥95% (GC)
形状
powder
mp
128-130 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(=O)Oc1c[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C10H9NO2/c1-7(12)13-10-6-11-9-5-3-2-4-8(9)10/h2-6,11H,1H3
InChI Key
JBOPQACSHPPKEP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
酢酸インドキシルのアプリケーション:
  • 培養槽フィード用および in vitro 3-デオキシ-D-アラビノ-ヘプツロソナート7-リン酸(DAHP)合成酵素不活性化アッセイ用の遊離インドキシルの調製のために使用されています
  • 炭酸脱水酵素(CA)エステラーゼ活性の評価のための潜在的基質として使用できる可能性があります
  • カンピロバクター菌種の分化の酢酸インドキシル加水分解試験を評価するための酢酸インドキシル鑑別用ディスクを作製するために使用される可能性があります
生物化学的/生理学的作用
酢酸インドキシル(IA)は、アセチルコリンエラスターゼ(AChE)活性を検出するための基質として使用できます。また、迅速で簡単なリパーゼ活性の検出に適した基質として使用できる可能性もあります。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
I3500-250MG:
I3500-BULK:
I3500-1G:
I3500-VAR:
I3500-5G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
J G Fox et al.
Journal of clinical microbiology, 38(7), 2546-2549 (2000-07-06)
We recently analyzed 11 helicobacter isolates cultured from diarrhea patients in Canada. These isolates had been characterized biochemically by restriction fragment length polymorphism (RFLP; AluI, HhaI) analysis and by fatty-acid analysis as Helicobacter pullorum. However, four of the isolates differed
Tomas Valek et al.
International journal of analytical chemistry, 2019, 8538340-8538340 (2019-12-31)
Lipases play a crucial role in metabolism of microbes, fungi, plants, and animals, and in analytical chemistry, they are often used in detection of fats and triglycerides. Determination of lipase activity is also important in toxicology, when lipase activity can
T Popovic-Uroic et al.
Journal of clinical microbiology, 28(10), 2335-2339 (1990-10-01)
A total of 410 well-defined Campylobacter, Helicobacter, and Wolinella strains, comprising 26 named species, subspecies, and defined groups, were tested for indoxyl acetate hydrolysis by a disk method by using disks prepared at the Centers for Disease Control, Atlanta, Ga.
F Villatte et al.
BioTechniques, 30(1), 81-84 (2001-02-24)
The synaptic enzyme acetylcholinesterase (AChE), which is the target of many insecticides and potential warfare agents, is implied in Alzheimer's disease and is a good potential candidate to be used in biosensors. This promotes a strong demand for production of
J C Reitmeyer et al.
Journal of medical microbiology, 35(3), 148-151 (1991-09-01)
The biochemical characteristics of group G streptococci isolated from cats were markedly similar to the characteristics of group G streptococci from man. Both cat and human isolates of group G streptococci were also very similar in biochemical characteristics to group