Merck
P9255
Sigma-Aldrich
ピリドキサール 5′-リン酸 水和物
≥98%
別名:
ピリドキサールリン酸, 3-ヒドロキシ-2-メチル-5-([ホスホノオキシ]メチル)-4-ピリジンカルボキサルデヒド, PLP, コデカルボキシラーゼ, ピリドキサール 5-リン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H10NO6P · xH2O
CAS番号:
分子量:
247.14 (anhydrous basis)
Beilstein:
234749
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.79
由来生物
synthetic (organic)
品質水準
アッセイ
≥98%
フォーム
powder
テクニック
HPLC: suitable
beige
off-white to yellow
mp
140-143 °C
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC1=NC=C(COP(O)(O)=O)C(C([H])=O)=C1O
InChI
1S/C8H10NO6P/c1-5-8(11)7(3-10)6(2-9-5)4-15-16(12,13)14/h2-3,11H,4H2,1H3,(H2,12,13,14)
InChI Key
NGVDGCNFYWLIFO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ピリドキサール5′-リン酸(PLP)は、多段階プロセスで合成されます。この2つの経路には、ピリドキサールリン酸生合成タンパク質(PdxA)‐ピリドキシン-5′-リン酸合成酵素(PdxJ)経路およびピリドキサール5′-リン酸合成酵素サブユニットPDX1/PDX2経路が含まれます。これは、ピリドキシンの活性型です。
アプリケーション
ピリドキサール5′-リン酸塩水和物は、下記の用途でも使用されています:
  • 高速液体クロマトグラフィー(HPLC)を用いて餌および消化管内容物試料中のビタミンB6を定量する際の標準品として
  • D-アミノ酸トランスアミナーゼ反応(10)での使用
  • L-グルタミン酸デカルボキシラーゼの補因子として
生物化学的/生理学的作用
ピリドキサール 5′-リン酸(PLP)は、補因子として働くことで、炭水化物および脂肪の代謝に役立っています。PLPの主な役割は、スフィンゴ脂質合成および神経伝達物質(ドーパミンおよびセロトニン)合成に関与する酵素反応を触媒することです。PLP は PLP 依存性酵素活性部位の研究に使用されます。またPLPは、ミトコンドリアの5-アミノレブリン酸合成酵素(ALAS)、システイン脱硫酵素、シスタチオニンγ-合成酵素(CGS)、オルニチン4,5-アミノムターゼ(OAM)およびD-セリンデヒドラターゼなど、さまざまな酵素の補因子でもあります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P9255-1G:
P9255-100MG:
P9255-VAR:
P9255-10MG-KC:
P9255-5G:
P9255-BULK:
P9255-25G:
P9255-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Preparation, Stimulation and Other Uses of Adult Rat Brain Synaptosomes
Modi J, et al.
Bio-protocol, 7(24) (2017)
Physical and enzymological interaction of Bacillus subtilis proteins required for de novo pyridoxal 5?-phosphate biosynthesis
Belitsky BR
Journal of Bacteriology, 186(4), 1191-1196 (2004)
Structure of the cystathionine gamma-synthase MetB from Mycobacterium ulcerans
Clifton MC, et al.
Acta Crystallographica. Section F, Structural Biology Communications, 67(9), 1154-1158 (2011)
A catalytic mechanism that explains a low catalytic activity of serine dehydratase like-1 from human cancer cells: crystal structure and site-directed mutagenesis studies
Yamada T, et al.
Biochim. Biophys. Acta Gen. Subj., 1780(5), 809-818 (2008)
Structure of the mitochondrial aminolevulinic acid synthase, a key heme biosynthetic enzyme
Brown BL, et al.
Structure, 26(4), 580-589 (2018)
資料
Serotonin is stored in cells and metabolized by MAO, influencing CNS, GI, and platelet functions.
セロトニン(5-ヒドロキシトリプタミン)は、主に次の3つの主要細胞種に存在することがわかっています - i) CNSおよび腸管筋層間神経叢のセロトニン作動性ニューロン、ii) 消化管粘膜の腸クロム親和性細胞、およびiii) 血小板。セロトニンの代謝は、主にミトコンドリア外膜酵素のモノアミンオキシダーゼ(MAO)によって行われ、MAOにはMAO-AとMAO-Bと呼ばれる2種類の分子サブタイプが存在します。