Merck
82870
Sigma-Aldrich
5′-リン酸ピリドキサール 一水和物
≥97.0% (NT)
別名:
P5P, 3-ヒドロキシ-2-メチル-5-([ホスホノオキシ]メチル)-4-ピリジンカルボキシアルデヒド, PLP, コデカルボキシラーゼ, ピリドキサール 5-リン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H10NO6P · H2O
CAS番号:
分子量:
265.16
Beilstein:
234749
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
由来生物
synthetic
品質水準
アッセイ
≥97.0% (NT)
フォーム
powder
テクニック
enzyme immunoassay: suitable
white to light yellow
mp
140-143 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤500 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
微量陽イオン
Ca: ≤20 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤2000 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
アプリケーション
cell analysis
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=CC1=C(C(C)=NC=C1COP(O)(O)=O)O.[OH]
InChI
1S/C8H10NO6P.H2O/c1-5-8(11)7(3-10)6(2-9-5)4-15-16(12,13)14;/h2-3,11H,4H2,1H3,(H2,12,13,14);1H2
InChI Key
CEEQUQSGVRRXQI-UHFFFAOYSA-N
詳細
ビタミン6/ピリドキシンの活性型であるピリドキサール5′-リン酸(PLP)は、アミノ酸代謝のコエンザイムです。
アプリケーション
ピリドキサール5′-リン酸一水和物は、次の用途で使用されています。
  • オルニチンデカルボキシラーゼ(ODC)活性アッセイにおいて反応混合物の成分として。
  • 小児の脳脊髄液(CSF)中のピリドキサール5′-リン酸(PLP)濃度を定量する際に、標準物質として。
  • 変異ハエの致死表現型に対するその作用を研究するために、栄養補助剤として。
生物化学的/生理学的作用
プリドキシンは、脂質および神経伝達物質の産生に関与します。ピリドキサール5′-リン酸(PLP)は、アミノ酸のCαでカルバニオンを安定化させる補因子として機能します。ピリドキシン欠乏は、末梢ニューロパチーにつながります。PLPが存在しないと、新生児てんかん性脳症が生じます。PLPは、ドーパからドーパミンへ、グルタミン酸からγアミノ酪酸(GABA)へ、ヒスチジンからヒスタミンへの変換など、アミノ基転移反応、脱炭酸反応および脱アミノ反応においてコエンザイムとして機能します。PLPは、シッフ塩基の形成を通じて機構的に作用します。
その他情報
コエンザイムおよび補因子、vol. 1:ビタミンB6、ピリドキサールリン酸
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
82870-1G:
82870-5G:
82870-25G:
82870-VAR:
82870-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Assay of Ornithine Decarboxylase and Spermidine/Spermine N1-acetyltransferase Activities
Hyvonen MT, et al.
Bio-protocol (2014)
Regulation and function of pyridoxal phosphate in CNS
Metzler DE
Neurochemistry International, 3(3-4), 207-209 (1981)
Vitamin B6 biosynthesis: charting the mechanistic landscape.
Teresa B Fitzpatrick et al.
Chembiochem : a European journal of chemical biology, 11(9), 1185-1193 (2010-04-17)
Nutritional Deficiencies and Syndromes Associated with Alcoholism
Textbook of Clinical Neurology, 897-917 (2007)
Chemical, Biochemical and Medical Aspects, 792-792 null