Merck
81609
Supelco
ポリ(スチレンスルホン酸ナトリウム塩)
analytical standard, for GPC, 17,000
別名:
ポリ(スチレンスルホン酸ナトリウム)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
for GPC
品質水準
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
分子量
Mp ~16900
Mw ~16800
テクニック
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Mw/Mn
~1.1
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ポリ(スチレンスルホン酸ナトリウム塩)は、低湿度センサーの製造に使用でき、水晶微量天秤の金電極表面上でポリ(スチレンスルホン酸ナトリウム塩)とポリ(アリルアミン塩酸塩)を一層ずつ多層薄膜へと自己集合させることにより製造されます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
81609-VAR:
81609-BULK:
81609-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Silicon Compounds: Advances in Research and Application: 2011 Edition: ScholarlyBrief
Silicon Compounds: Advances in Research and Application: 2011 Edition (2012)