分子量
average Mw ~20,000
粘度
30 cP, 30 % in H2O(lit.)
密度
0.94 g/mL at 25 °C
SMILES記法
[Na+].O2C(=O)C=CC2=O.c1(ccccc1)C=C
InChI
1S/C8H8.C4H2O3.Na/c1-2-8-6-4-3-5-7-8;5-3-1-2-4(6)7-3;/h2-7H,1H2;1-2H;/q;;+1
InChI Key
AGYUYWQDVRLUBV-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
特徴および利点
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
434558-BULK:
434558-1KG:
434558-250G:
434558-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
We present an article that discusses two applications in particular; first, using these layers as polyelectrolyte membranes to control permeability.
交互(LbL)積層法は非常に汎用性の高い手法であり、小型で機能的かつ多機能的な優れたコーティングを可能とします。