About This Item
化学式:
H2C=CHC6H4SO3Na·xH2O
CAS番号:
分子量:
206.19 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
おすすめの製品
フォーム
powder
品質水準
SMILES記法
[Na+].[H]O[H].[O-]S(=O)(=O)c1ccc(C=C)cc1
InChI
1S/C8H8O3S.Na.H2O/c1-2-7-3-5-8(6-4-7)12(9,10)11;;/h2-6H,1H2,(H,9,10,11);;1H2/q;+1;/p-1
InChI Key
AATHLPHPRXGBAI-UHFFFAOYSA-M
関連するカテゴリー
詳細
4-スチレンスルホン酸ナトリウム塩水和物は、水溶性のビニルモノマーです。他のビニルモノマーとともに重合することで、共重合体/単独重合体を形成することができます。
アプリケーション
4-スチレンスルホン酸ナトリウム塩水和物(NaSS、SSAS)をポリ(エーテルスルホン)(PES)の膜にグラフトすることで、分子量が同様で、pI値が近いタンパク質の分画状態が決定されます。 NaSSをベースとして、膜容量性脱イオン化(MCDI)用のイオン交換膜が合成されています。 スチレンスルホン酸ナトリウムの共重合特性が研究されています。
4-スチレンスルホン酸ナトリウム塩水和物(NaSS)で修飾された膜に対し、リゾチーム分別の目的でタンパク質コーティングが行われています。NaSSは、有機-無機ハイブリッドナノ粒子を作製する目的でナノシリカの表面にイオン電荷を生成するために、メタクリル酸カリウムと組み合わせて使用されています。シリカナノ粒子はNaSSと3-スルホプロピルメタクリル酸とのラジカル重合によりグラフトでき、燃料電池の構成要素となるプロトン伝導膜ベースのナノ粒子(PBNP)の調製に使用できます。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
328596-100G:
328596-5G:
328596-500G:
328596-VAR:
328596-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
In situ synthesis of silica/polyacrylate nanocomposite particles simultaneously bearing carboxylate and sulfonate functionalities via soap-free seeded emulsion polymerization
Riazi H, et al.
Materials Chemistry and Physics, 207(6), 470-478 (2018)
Preparation and properties of DMFC membranes from polymer-brush nanoparticles
Khabibullin A, et al.
Solid State Ionics, 288(6), 154-159 (2016)
Copolymerization characteristics of sodium styrenesulfonate
Grabiel CE and Decker DL
Journal of Polymer Science, 59(168) (2003)
Synthesis and electrical properties of NaSS-MAA-MMA cation exchange membranes for membrane capacitive deionization (MCDI)
Kwak NS, et al.
Desalination, 284, 138-146 (2012)
A multi-dimensional approach for fractionating proteins using charged membranes
Sorci M, et al.
Biotechnology and Bioengineering, 110(6), 1704-1713 (2013)