Merck
251631
Sigma-Aldrich
3-スルホプロピルアクリラート カリウム塩
別名:
Potassium 3-(Acryloyloxy)propane-1-sulfonate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2C=CHCO2(CH2)3SO3K
CAS番号:
分子量:
232.30
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
形状
powder
品質水準
mp
302 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
[K+].[O-]S(=O)(=O)CCCOC(=O)C=C
InChI
1S/C6H10O5S.K/c1-2-6(7)11-4-3-5-12(8,9)10;/h2H,1,3-5H2,(H,8,9,10);/q;+1/p-1
InChI Key
VSFOXJWBPGONDR-UHFFFAOYSA-M
アプリケーション
モノマーを重合してヒドロゲルテストベッドを調製し、これをin vitro創傷感染モデルの研究に使用しました。N-イソプロピルアクリルアミドと重合し、熱応答性超吸水性ヒドロゲル、超多孔性ヒドロゲル(SPH)およびSPHベースの複合体を調製しました。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
251631-BULK:
251631-10KG:
251631-500G:
251631-VAR:
251631-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Preparation and NMR characterization of superporous hydrogels (SPH) and SPH composites.
Dorkoosh FA, et al.
Polymer, 41(23), 8213-8220 (2000)
Thermoresponsive super water absorbent hydrogels prepared by frontal polymerization of N?isopropyl acrylamide and 3?sulfopropyl acrylate potassium salt.
Scognamillo S, et al.
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 49(5), 1228-1234 (2011)
Thermoresponsive super water absorbent hydrogels prepared by frontal polymerization of N?isopropyl acrylamide and 3?sulfopropyl acrylate potassium salt
Scognamillo S, et al.
Polymer Science, Series A, 49(5), 1228-1234 (2011)
In vitro diffusion bed, 3?day repeat challenge `capacity?test for antimicrobial wound dressings
Greenman J, et al.
International Wound Journal, 3(4), 322-329 (2006)
Fei Yu et al.
Journal of biomaterials science. Polymer edition, 31(13), 1623-1647 (2020-05-29)
The replacement therapy or transplantation using neural cells, which differentiated from stem cells, has emerged as a promising strategy for repairing damaged neural tissues and helping functional recovery in the treatment of neural system diseases. The challenge, however, is how