蒸気圧
0.35 psi ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
liquid
含みます
<2,000 ppm MEHQ as inhibitor
屈折率
n20/D 1.438 (lit.)
bp
64 °C/12 mmHg (lit.)
密度
0.943 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CN(C)CCOC(=O)C=C
InChI
1S/C7H13NO2/c1-4-7(9)10-6-5-8(2)3/h4H,1,5-6H2,2-3H3
InChI Key
DPBJAVGHACCNRL-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
138.2 °F - closed cup
引火点(℃)
59 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
330957-500ML:
330957-VAR:
330957-5ML:
330957-100ML:
330957-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック