蒸気圧
0.77 psi ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
95%
含みます
25 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
屈折率
n20/D 1.443 (lit.)
bp
199 °C (lit.)
密度
0.922 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCN(CC)CCOC(=O)C=C
InChI
1S/C9H17NO2/c1-4-9(11)12-8-7-10(5-2)6-3/h4H,1,5-8H2,2-3H3
InChI Key
QHVBLSNVXDSMEB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
165.0 °F - closed cup
引火点(℃)
73.9 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
408972-100ML:
408972-VAR:
408972-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック