Merck
76130
Supelco
アクリル酸エチル
analytical standard
別名:
アクリル酸エチルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH2=CHCOOC2H5
CAS番号:
分子量:
100.12
Beilstein:
773866
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
蒸気密度
3.5 (vs air)
蒸気圧
31 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.5% (GC)
自己発火温度
721 °F
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
含みます
~0.002% hydroquinone monomethyl ether as stabilizer
expl. lim.
12.1 %
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.406 (lit.)
n20/D 1.406
bp
99 °C (lit.)
mp
−71 °C (lit.)
密度
0.921 g/mL at 20 °C
0.918 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
petroleum
フォーマット
neat
SMILES記法
CCOC(=O)C=C
InChI
1S/C5H8O2/c1-3-5(6)7-4-2/h3H,1,4H2,2H3
InChI Key
JIGUQPWFLRLWPJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
本物質は、食品との接触を意図したプラスチックに関するEU規制10/2011のポジティブリストに収載されています。
10/2011のリストに掲載されているすべての市販の化合物用参照物質はこちら
アプリケーション
アクリル酸エチルは、トルエン中のアルキルアルミニウムビスフェノキシドの存在下でテトラブチルアンモニウムアジドによる開始時にアニオン重合を受け、アジド末端ポリ(エチルアクリレート)(PEA)を生成します。
適切な計測手法に関するさらに詳しい情報につきましては、本製品の試験成績書をご参照ください。さらにサポートが必要な場合は、テクニカルサービスまでお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameSkull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
48.2 °F - closed cup
引火点(℃)
9 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
76130-1ML-F:
76130-5ML-F:4548173961712
76130-BULK-F:
76130-VAR-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Anionic polymerization of ethyl acrylate initiated by tetrabutylammonium azide: direct synthesis of end-clickable polyacrylate
Kataoka Y, et al.
Polym. Chem. (2017)
Jiaan Shao et al.
Organic letters, 14(21), 5452-5455 (2012-10-26)
Palladium-catalyzed C-H functionalization using guanidine as the directing group was achieved under mild reaction conditions. Various guanidine derivatives were produced in moderate to good yields by using simple unactivated arenes or ethyl acrylate as the source of arylation or olefination
J C O Villanova et al.
European journal of pharmaceutics and biopharmaceutics : official journal of Arbeitsgemeinschaft fur Pharmazeutische Verfahrenstechnik e.V, 79(3), 664-673 (2011-09-29)
The design of new excipients that extend the release of drugs from tablets over prolonged periods is essential in reaching enhanced therapeutic performances. In this sense, the objective of this study was to develop new excipients, based on acrylic monomers
Marilene S Oliveira et al.
Photochemical & photobiological sciences : Official journal of the European Photochemistry Association and the European Society for Photobiology, 10(10), 1546-1555 (2011-07-08)
Singlet molecular oxygen O(2)((1)Δ(g)) is a potent oxidant that can react with different biomolecules, including DNA, lipids and proteins. Many polycyclic aromatic hydrocarbons have been studied as O(2)((1)Δ(g)) chemical traps. Nevertheless, a suitable modification in the polycyclic aromatic ring must
Nuno Miranda Coelho et al.
Tissue engineering. Part A, 17(17-18), 2245-2257 (2011-05-06)
Collagen IV (Col IV) and laminin (Lam) are the main structural components of the basement membrane where they form two overlapping polymeric networks. We studied the adsorption pattern of these proteins on five model surfaces with tailored density of -OH