蒸気圧
<1 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥99% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
370 °C
有効性
1320 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.6-8.7 % (v/v)
pH
2.0-2.2 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
161 °C/1013 hPa
mp
15 °C
転移温度
flash point 65 °C
密度
1.015 g/cm3 at 20 °C
保管温度
15-25°C
SMILES記法
OC(=O)C(=C)C
InChI
1S/C4H6O2/c1-3(2)4(5)6/h1H2,2H3,(H,5,6)
InChI Key
CERQOIWHTDAKMF-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.013 - 1.015
Identity (IR): passes test
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
引火点(°F)
152.6 °F - closed cup
引火点(℃)
67 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体