Merck
276685
Sigma-Aldrich
無水メタクリル酸
contains 2,000 ppm topanol A as inhibitor, ≥98%
別名:
Methacrylic acid anhydride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[H2C=C(CH3)CO]2O
CAS番号:
分子量:
154.16
Beilstein:
1761982
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
≥98%
フォーム
liquid
含みます
2,000 ppm topanol A as inhibitor
屈折率
n20/D 1.453 (lit.)
bp
87 °C/13 mmHg (lit.)
密度
1.035 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(=C)C(=O)OC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C8H10O3/c1-5(2)7(9)11-8(10)6(3)4/h1,3H2,2,4H3
InChI Key
DCUFMVPCXCSVNP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メタクリル酸無水物は、アクリル酸のクラスに属するメタクリル酸由来の有機化合物です。特にポリ(メタクリル酸)およびその共重合体などのポリマーの生産におけるモノマーとして主に使用されます。これらのポリマーは、優れた化学的および熱的安定性を示すことから、生物再生可能樹脂、pH感受性ヒドロゲル、熱硬化性樹脂、コーティング、接着剤、およびプラスチックを含む幅広い産業で利用されています。メタクリル酸無水物の重合で最もよく使用される阻害剤はトパノールAです。一般に、少量(2,000 ppm)を添加することにより、重合における望ましくない副反応が防止され、制御された高品質のポリマー形成が確保されます。
アプリケーション
メタクリル酸無水物は、以下の合成の出発物質として使用できます:
  • 共重合反応によるメタクリル化コンドロイチン硫酸pH感受性ヒドロゲルの合成。これらのヒドロゲルは、薬物送達システムに使用できます。
  • 高性能リグニンベース熱硬化性樹脂の合成。
  • ゲル状高分子電解質の合成。電解質は、高性能リチウムイオン電池を作製するために陰極に統合されます。
メタクリル酸無水物は、複合材料用途の生物再生可能樹脂を合成するための前駆体としても使用できます。例えば、大豆油やオイゲノールをベースとする樹脂系の調製に使用できます。この樹脂は、高い熱的安定性と優れた力学的特性を有するため、引抜成形工程の母型として適しています。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
183.2 °F - closed cup
引火点(℃)
84 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
276685-100ML:
276685-5ML:
276685-VAR:
276685-BULK:
276685-500ML:
276685-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Notes-Acrylic and Methacrylic Anhydrides.
Brotherton T, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 26(4), 1283-1284 (1961)
A I Van Den Bulcke et al.
Biomacromolecules, 1(1), 31-38 (2001-11-17)
Dynamic shear oscillation measurements at small strain were used to characterize the viscoelastic properties and related differences in the molecular structure of hydrogels based on gelatin methacrylamide. Gelatin was derivatized with methacrylamide side groups and was subsequently cross-linked by radical
Kunyu Zhang et al.
Materials science & engineering. C, Materials for biological applications, 103, 109835-109835 (2019-07-28)
Hydrogels are promising soft materials for the delivery of therapeutic cells and cargo molecules. Inspired by mussel adhesion chemistry, hydrogels based on catechol (Cat)-modified polysaccharides have been developed to enhance hydrogel-tissue interactions. However, due to the inevitable side reactions such
G Bahcecioglu et al.
Biomaterials, 218, 119361-119361 (2019-07-25)
A PCL/hydrogel construct that would mimic the structural organization, biochemistry and anatomy of meniscus was engineered. The compressive (380 ± 40 kPa) and tensile modulus (18.2 ± 0.9 MPa) of the PCL scaffolds were increased significantly when constructs were printed with a shifted design and circumferential
Avathamsa Athirasala et al.
Scientific reports, 7(1), 3323-3323 (2017-06-14)
The requirement for immediate vascularization of engineered dental pulp poses a major hurdle towards successful implementation of pulp regeneration as an effective therapeutic strategy for root canal therapy, especially in adult teeth. Here, we demonstrate a novel strategy to engineer
資料
Discussion of synthetic modifications to gelatin, improving the three-dimensional (3D) print resolution, and resulting material properties.
高分解能の3Dプリンティングを含むバイオファブリケーションに向けたゼラチン-メタクリルアミド(GelMA)などの光架橋性誘導体などを紹介します。