Merck
193135
Sigma-Aldrich
3,5-ビス(トリフルオロメチル)アニリン
97%
別名:
α,α,α,α′,α′,α′-ヘキサフルオロ-3,5-キシリジン, 5-アミノ-α,α,α,α′,α′,α′-ヘキサフルオロ-m-キシレン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CF3)2C6H3NH2
CAS番号:
分子量:
229.12
Beilstein:
654318
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.434 (lit.)
bp
85 °C/15 mmHg (lit.)
密度
1.467 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
fluoro
SMILES記法
Nc1cc(cc(c1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H5F6N/c9-7(10,11)4-1-5(8(12,13)14)3-6(15)2-4/h1-3H,15H2
InChI Key
CDIDGWDGQGVCIB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
3,5-ビス(トリフルオロメチル)アニリンは以下の合成で使用されました:
  • N-[2-ヒドロキシ-1-ナフチリデン]-3, 5-ビス(トリフルオロメチル)アニリン、シッフ塩基
  • 5,7-ビス(トリフロロメチル)アニリン
  • チタン触媒を用いたヒドロアミノ化反応を介したN-1-フェニルエチル-3,5-ビス(トリフルオロメチル)アニリン
  • N,N′-ビス[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]チオ尿素、有機触媒
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
208.4 °F - closed cup
引火点(℃)
98 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
193135-50G:
193135-VAR:
193135-BULK:
193135-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Derivatives of o-, m-and p-Aminobenzotrifluoride1.
Maginnity PM and Gaulin CA.
Journal of the American Chemical Society, 73(8), 3579-3580 (1951)
Titanium-catalyzed intermolecular hydroamination of vinylarenes.
Ludwig T Kaspar et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 44(37), 5972-5974 (2005-08-13)
Spectroscopic studies, antimicrobial activities, and crystal structure of N-[2-hydroxy-1-naphthylidene] 3, 5-bis (trifluoromethyl) aniline.
Unver H, et al.
Journal of Chemical Crystallography, 36(3), 229-237 (2006)
Acid-free, organocatalytic acetalization.
Kotke M and Schreiner PR.
Tetrahedron, 62(2), 434-439 (2006)
Chao Wu et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 32(21), e2000499-e2000499 (2020-04-07)
Flexible dielectrics operable under simultaneous electric and thermal extremes are critical to advanced electronics for ultrahigh densities and/or harsh conditions. However, conventional high-performance polymer dielectrics generally have conjugated aromatic backbones, leading to limited bandgaps and hence high conduction loss and