安全性情報
8.00181
Sigma-Aldrich
Acrylic acid
(stabilised with hydroquinone monomethyl ether) for synthesis
別名:
Acrylic acid, 2-Propenoic acid, Acroleic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH2=CHCOOH
CAS番号:
分子量:
72.06
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
EC Index Number:
201-177-9
NACRES:
NA.22
蒸気圧
3.8 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
390 °C (DIN 51794)
有効性
>192 mg/kg LD50, oral (Rat)
>290 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
3.9-19.8 % (v/v)
pH
2.1 (20 °C, 72.06 g/L in H2O)
bp
141 °C/1013 hPa
mp
13 °C
転移温度
flash point 46 °C
溶解性
1000 g/L
密度
1.05 g/cm3 at 20 °C
保管温度
15-25°C
SMILES記法
[O-]C(=O)C=C.[H+]
InChI
1S/C3H4O2/c1-2-3(4)5/h2H,1H2,(H,4,5)
InChI Key
NIXOWILDQLNWCW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.048 - 1.050
Identity (IR): passes test
The material is stabilised with hydroquinone monomethyl ether.
At time of analytical testing a content of >100 ppm stabiliser was determined.
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
119.3 °F - closed cup
引火点(℃)
48.5 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体