主要文書
8.18667
Sigma-Aldrich
2-Acrylamido-2-methylpropanesulfonic acid
(stabilised) for synthesis
別名:
2-Acrylamido-2-methylpropanesulfonic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H13NO4S
CAS番号:
分子量:
207.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
EC Index Number:
239-268-0
NACRES:
NA.22
蒸気圧
<0.0000004 hPa ( 25 °C)
品質水準
アッセイ
≥99.0% (acidimetric)
形状
solid
有効性
1000-2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
185 °C
溶解性
soluble >500 g/L
密度
1.1 g/cm3 at 15.6 °C
かさ密度
640 kg/m3
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C7H13NO4S.Na/c1-4-6(9)8-7(2,3)5-13(10,11)12;/h4H,1,5H2,2-3H3,(H,8,9)(H,10,11,12);/q;+1/p-1
InChI Key
FWFUWXVFYKCSQA-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アナリシスノート
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1