Merck
76778
Supelco
アクリル酸メチル
analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH2=CHCOOCH3
CAS番号:
分子量:
86.09
Beilstein:
605396
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
蒸気密度
3 (vs air)
蒸気圧
67.5 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.5% (GC)
自己発火温度
874 °F
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
含みます
~0.0015% hydroquinone monomethyl ether as stabilizer
expl. lim.
14.5 %
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.402 (lit.)
n20/D 1.403
bp
80 °C (lit.)
mp
−75 °C (lit.)
密度
0.956 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
environmental
petroleum
フォーマット
neat
SMILES記法
COC(=O)C=C
InChI
1S/C4H6O2/c1-3-4(5)6-2/h3H,1H2,2H3
InChI Key
BAPJBEWLBFYGME-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この物質は、食品に触れることを意図されたプラスチックに関するEU規制(2011年10月)のポジティブリストに掲載されています。
アプリケーション
アクリル酸メチルは、塩酸存在下、加熱条件下で1-ブタノールとのエステル交換反応を受け、主要生成物としてアクリル酸ブチルを生成します。
適切な計測手法に関するさらに詳しい情報につきましては、本製品の試験成績書をご参照ください。さらにサポートが必要な場合は、テクニカルサービスまでお問い合わせください。
おすすめ製品
メルクのNMR用のオンラインプラットフォームChemisTwin®では、本製品のデジタルリファレンスマテリアルを入手できます。このデジタル相当品は、ChemisTwin®で、サンプル同一性の確認および化合物定量(デジタル外部標準を使用)に使用できます。マウスを数回クリックするだけで、この物質のNMRスペクトラムを見ることができ、お客様のサンプルとのオンライン比較を行うことができます。こちらで詳細をご覧いただき、無料トライアルを開始してください。
ピクトグラム
FlameSkull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
27.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-2.8 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
76778-1ML-F:4548173358444
76778-BULK-F:
76778-VAR-F:
76778-5ML-F:4548173358451
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Organic Chemistry (2008)
Xin Liu et al.
Journal of hazardous materials, 175(1-3), 1014-1021 (2009-11-27)
Porous acrylonitrile (AN)/methyl acrylate (MA) copolymer beads were prepared by suspended emulsion polymerization. The cyano groups in AN/MA copolymer beads were converted to amidoxime (AO) groups by reaction with hydroxylamine hydrochloride (NH(2)OH.HCl) to remove metal ions in aqueous solution. The
Transformation of nickelalactones to methyl acrylate: on the way to a catalytic conversion of carbon dioxide.
S Y Tina Lee et al.
ChemSusChem, 4(9), 1275-1279 (2011-09-17)
Cláudio G L Junior et al.
Bioorganic chemistry, 38(6), 279-284 (2010-09-22)
Sixteen aromatic Morita-Baylis-Hillman adducts (MBHA) 1-16 were efficiently synthesized in a one step Morita-Baylis-Hillman reaction (MBHR) involving commercial aldehydes with methyl acrylate or acrylonitrile (81-100% yields) without the formation of side products on DABCO catalysis and at low temperature (0°C).
Nicky Chan et al.
Macromolecular rapid communications, 32(7), 604-609 (2011-03-26)
The use of copper tubing as both the reactor and as a catalyst source is demonstrated for continuous controlled radical polymerization of methyl acrylate at ambient temperature and at low solvent content of 30%. The high surface area provided by