Merck
109258
Sigma-Aldrich
プロピオン酸メチル
99%
別名:
Methyl propanoate, Propionic acid methyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2COOCH3
CAS番号:
分子量:
88.11
Beilstein:
1737628
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
eCl@ss:
39022202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
3 (vs air)
品質水準
蒸気圧
40 mmHg ( 11 °C)
85.3 mmHg ( 25 °C)
アッセイ
99%
自己発火温度
876 °F
expl. lim.
13 %
屈折率
n20/D 1.376 (lit.)
bp
79 °C (lit.)
mp
−88 °C (lit.)
溶解性
H2O: soluble 16 parts
alcohol: miscible
diethyl ether: miscible
密度
0.915 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
SMILES記法
CCC(=O)OC
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-4(5)6-2/h3H2,1-2H3
InChI Key
RJUFJBKOKNCXHH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
プロピオン酸メチルは、ブタ膵臓リパーゼ(PPL)を触媒とするさまざまなジオールのエステル交換反応に有効な溶媒です。一般的に有機合成で使用されます。ホルムアルデヒドとの気相アルドール縮合により、メタクリル酸メチルが得られます
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
28.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-2 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
109258-100ML:
109258-BULK:
109258-500ML:
109258-VAR:
109258-5ML:
109258-10L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
PPL-catalyzed resolution of 1, 2-and 1, 3-diols in methyl propionate as solvent. An application of the tandem use of enzymes.
Janssen AJM and Zwanenburg B.
Tetrahedron, 47(35), 7409-7416 (1991)
Formation of methyl methacrylate by condensation of methyl propionate with formaldehyde over silica-supported cesium hydroxide catalysts.
Ai M.
Applied Catalysis A: General, 288(1), 211-215 (2005)
Jonathan Slaughter et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 23(1), 167-175 (2016-10-30)
In investigating and seeking to mimic the reactivity of trimethylaluminium (TMA) with synthetic, ester-based lubricating oils, the reaction of methyl propionate 1 was explored with 1, 2 and 3 equivalents of the organoaluminium reagent. Spectroscopic analysis points to the formation of
Sang-Ryong Lee et al.
The Science of the total environment, 610-611, 992-996 (2017-08-26)
This report proposes a new approach to evaluate the odour nuisance of cattle manure samples from three different cattle breeds (i.e., native cattle, beef cattle, and milk cow) by means of quantification and speciation of volatile fatty acids (VFAs). To
Ileana M Pazos et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 53(24), 6080-6084 (2014-05-03)
The ability to quantify the local electrostatic environment of proteins and protein/peptide assemblies is key to gaining a microscopic understanding of many biological interactions and processes. Herein, we show that the ester carbonyl stretching vibration of two non-natural amino acids