由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
(EU Regulation 1223/2009)
(follows IFRA guidelines)
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
蒸気密度
3.5 (vs air)
蒸気圧
40 mmHg ( 30 °C)
アッセイ
≥98%
expl. lim.
3.5 %
屈折率
n20/D 1.385 (lit.)
bp
102-103 °C (lit.)
密度
0.898 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
apple; ethereal
SMILES記法
CCCC(=O)OC
InChI
1S/C5H10O2/c1-3-4-5(6)7-2/h3-4H2,1-2H3
InChI Key
UUIQMZJEGPQKFD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
53.0 °F
引火点(℃)
11.67 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W269301-900G:
W269301-1KG-K:4548173971827
W269301-SAMPLE:
W269301-BULK-K:
W269301-1KG:
W269301-5KG:
W269301-10KG-K:
W269301-SAMPLE-K:
W269301-10KG:
W269301-20KG:
W269301-20KG-K:4548173971834
W269301-VAR-K:
W269301-5KG-K:4548173971841